Saltar a
1.00995
2-Propanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
43 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.786 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El 2-propanol se utiliza como disolvente en una variedad de procesos de producción farmacéutica, como el recubrimiento de comprimidos, la granulación y la producción de microesferas. También se aplica como disolvente o codisolvente en formulaciones de aplicación tópica.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.050081.00998PHR1072
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728, traceable to USP 1570428
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
SupraSolv®
product line
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100995100004022536013909
100995619004022536013992
100995250004022536013930
100995601004022536013978
100995602504022536013985
100995995004022536934013
100995918004022536014012