Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
También disponemos de una sacarosa de calidad con bajas concentraciones de impurezas nanoparticuladas (nº de ref. 103789).
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - |
| pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sacarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008925000 | 04027269143787 |
| 1008929053 | 04027269053666 |
| 1008929026 | 04054839631764 |
| 1008929050 | 04022536924960 |
| 1008929029 | 04022536987118 |
| 1008929013 | 04027269170561 |