Saltar a
1.00658
Acetona
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinónimos:
Propanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
65050132201179973
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3580-1.3600, n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetona
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Artículos
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100658100004054839090714
100658250004054839090721
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf