Saltar a
1.00552
ortho-Phosphoric acid
greener alternative
85%, Suprapur®
Sinónimos:
Ácido fosfórico, Ácido ortofosfórico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido orto-fosfórico al 85 %, Suprapur®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
85%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
  • Desarrollo del método micelar verde HPLC-DAD para la determinación simultánea de algunas combinaciones de sulbactam utilizadas en el tratamiento de la COVID-19: se presenta una metodología analítica verde utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento micelar con detección de matriz de diodos (HPLC-DAD). Se emplea específicamente para la determinación simultánea de sulbactam y otros compuestos utilizados para el tratamiento de la COVID-19, demostrando una aplicación del ácido ortofosfórico en el ajuste del pH de la fase móvil para mejorar el rendimiento analítico y la eficiencia de separación (Ragab GH, Saleh HM, Abdulla NM, Bahgat EA, 2023).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 85,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 500 ppb
Fluoruros (F): ≤ 500 ppb
Nitratos (NO₃): ≤ 500 ppb
Sulfatos (SO₄): ≤ 10 ppm
Ag (Plata): ≤ 20 ppb
Al (Aluminio): ≤ 20 ppb
As (Arsénico): ≤ 25 ppb
Au (Oro): ≤ 20 ppb
Ba (Bario): ≤ 20 ppb
Be (Berilio): ≤ 50 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 50 ppb
Ca (Calcio): ≤ 50 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 20 ppb
Co (Cobalto): ≤ 20 ppb
Cr (Cromo): ≤ 50 ppb
Cu (Cobre): ≤ 25 ppb
Fe (Hierro): ≤ 200 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 2 ppb
K (Potasio): ≤ 50 ppb
Li (Litio): ≤ 20 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 20 ppb
Mn (Manganeso): ≤ 20 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 20 ppb
Na (Sodio): ≤ 100 ppb
Ni (Níquel): ≤ 25 ppb
Pb (Plomo): ≤ 20 ppb
Pt (Platino): ≤ 100 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 800 ppb
Sn (Estaño): ≤ 50 ppb
Sr (Estroncio): ≤ 20 ppb
Tl (Talio): ≤ 20 ppb
V (Vanadio: ≤ 20 ppb
Zn (Cinc): ≤ 25 ppb
Zr (Circonio): ≤ 50 ppb
Los valores reales están sujetos a variaciones sistemáticas
inevitables en estos intervalos de concentración.
Other Notes
El ácido fosfórico concentrado es aproximadamente H3PO4 (acuoso) al 85%.
Sustituye a: 552; 552-2; 552-3
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.005654.8095179622
assay
85%
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.84 g/cm3 at 38 °C
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido orto-fosfórico al 85 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100552050004027269294618
100552250004027269301170
100552025004022536007717
100552100004022536007724
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf