Saltar a
C-142
Ácido cannabigerólico solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
CBGA solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
General description
Esta Certified Spiking Solution® es idónea para el análisis del CBGA mediante los métodos HPLC, LC/MS o GC/MS con el fin de analizar la potencia o de perfilar las impurezas del cannabis en investigación farmacéutica y en análisis forense. Los materiales de referencia certificados (CRM) de la disolución Cerilliant de cannabinoides se suministran en un práctico formato de disolución cuantitativa exenta de DEA en EE.UU. y con TK#s para los clientes canadienses.
El ácido cannabigerólico (CBGA) es uno de los principales cannabinoides que pertenece a la clase de compuestos terpenofenólicos C21 . Un cannabinoide no psicoactivo, el ácido cannabigerólico (CBGA), es el precursor de los cannabinoides THCA, CBDA y CBCA en el Cannabis. Se ha comunicado que el ácido cannabigerólico es eficaz en el tratamiento del cáncer y de la esquizofrenia.
Application
El material de referencia certificado (CRM) en disolución también puede utilizarse de la siguiente manera:
  • Multianálisis de 11 cannabinoides en biomasa y extractos de diferentes variedades de cannabis mediante un método HPLC-UV, siguiendo la Guía Tripartita para la Validación de Procedimientos Analíticos de la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH)
  • Cuantificación de ocho cannabinoides en material vegetal de cannabis mediante cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC) - detector de matriz de diodos (DAD)
  • Determinación de ocho cannabinoides en muestras de cáñamo utilizando cromatografía de líquidos a alta presión de fase inversa (RP-HPLC) en combinación con un detector UV
  • Extracción de nueve cannabinoides de muestras de alimentos y bebidas que tengan semillas de cáñamo, aceite y harina como ingredientes seguida de su análisis mediante cromatografía de líquidos-ionización por electrospray-espectrometría de masas Qtrap en tándem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Análisis mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) de diez cannabinoides principales de las inflorescencias de cáñamo tras su sililación y esterificación para derivatización
  • Combinación de detección UV y espectrometría de masas UV y tándem (MS/MS) con cromatografía de líquidos (LC) para el análisis de los principales cannabinoides en 13 productos comerciales ricos en cannabidiol
Features and Benefits
  • Completamente caracterizado bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompañado de un Certificado de Análisis Completo (CoA) con datos sobre estabilidad, homogeneidad, precisión de concentración, incertidumbre y trazabilidad
  • Rigurosamente probado mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar su precisión y su vida útil
  • Preparado gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
  • Sellado a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
  • Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup