Saltar a
SYNC184461
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 203 mm
Sinónimos:
Synthware C184461, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$137.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
$137.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184461
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC184323SYNC184172SYNC184173
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
manufacturer/tradename
Synthware C184461
manufacturer/tradename
Synthware C184323
manufacturer/tradename
Synthware C184172
manufacturer/tradename
Synthware C184173
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNC184461-1EA04061832185910