Fortfahren mit
E2011
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
1 von 1 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Synonym(e):
EPA, Timnodonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
288,00 €
25 mg
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
572,00 €
50 mg
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
1.030,00 €
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
1.530,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
288,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Eicosapentaensäure ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure (PUFA) und wird aus Linolensäure synthetisiert. Sie ist in der Phospholipid-Doppelschicht der Zellmembran, der Membran der Synapsen im Gehirn und der Netzhaut verteilt. Gewonnen wird sie hauptsächlich aus Fischöl, Seetang, Phytoplankton und Camelina. Als Omega-3-Fettsäure weist sie Cis-Trans-Konformationen auf.
Application
Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäure wird verwendet:
  • zur Untersuchung der pharmakologischen Wirkung auf Steatose bei Hepatozyten
  • als analytischer Standard bei Raman-Spektren-Messungen zur Charakterisierung humaner Brustkrebsproben
  • bei Assays der Lipidperoxidation an Fibroblasten von Mausembryonen und bei der Vorbehandlung von Zellen für Studien zur Bestimmung der Zellviabilität
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase-Inhibitor; verringert die Throboxan A2 Produktion.
Eicosapentaensäure (EPA) ist unverzichtbar für eine gesunde Lebensweise und vermindert Fettleibigkeit. Sie reduziert die Triglyceridwerte durch Modulierung des VLDL-Spiegels (Very Low Density Lipoprotein).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44864E6627L2376
form
liquid
form
-
form
film or powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Bewertungen 3
    • Stimmen 2
    5 von 5 Sternen.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?