Merck
Trocknungsmittel
Ein runder Glasbehälter mit einem dicht schließenden Deckel, der zwecks einfacher Handhabung oben mit einem Knopf versehen ist. Im Inneren des Exsikkators gibt es zwei Kammern: In der oberen Kammer befindet sich eine kleine, durchsichtige Schale mit einer weißen oder gräulichen Substanz, wie einer Probe. Die untere Kammer enthält ein orangefarbenes, körniges Material, ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit absorbiert. Der Exsikkator ist mit einem Seitenventil für den Vakuumanschluss ausgestattet, so dass Luft entfernt werden kann, um eine feuchtigkeitsarme Umgebung zu schaffen. Das gesamte Gerät ist aus Klarglas gefertigt, was ihm ein elegantes Aussehen verleiht.
Trocknungsmittel, oder Trockenmittel, sind feuchtigkeitsabsorbierende Chemikalien, die häufig dazu eingesetzt werden, Proben und Substanzen trocken zu halten und die Bildung von Feuchtigkeit in Behältern zu verhindern. Sie spielen in verschiedenen Branchen eine entscheidende Rolle beim Schutz von Waren vor Feuchtigkeit, Schimmel und Korrosion. In Laboratorien werden Trocknungsmittel häufig in verschiedenen Geräten und Umgebungen eingesetzt, um Trockenheit zu gewährleisten. Einige gängige Beispiele für Trocknungsmittel sind Kalziumchlorid, Kieselgel und Molekularsiebe. Sie besitzen jeweils besondere Eigenschaften, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind und ihre Eignung für unterschiedlichste Anforderungen gewährleisten.
Abschnitte:
Siliziumdioxid-Trocknungsmittel
Molekularsiebe
Phosphorpentoxid-Trocknungsmittel und SICAPENT®-Phosphorpentoxid
Calciumchlorid-Trocknungsmittel
Calciumoxid-Trocknungsmittel
Bentonit-Ton-Trocknungsmittel:
    Kieselsäure-Trocknungsmittel
    Trocknungsmittel auf Kieselgelbasis, wie z. B. Kieselgel-Trocknungsmittel oder hochreiner Quarzsand, werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Adsorptionskapazität oder eine Kontrolle der Partikelgröße erfordern. Die einzigartigen physikalischen Eigenschaften von mesoporösem Siliziumdioxid, wie z. B. die große Oberfläche und die geordnete Porenstruktur, machen es für eine Vielzahl von Anwendungen wertvoll, die von der CO2-Abscheidung bis zur Katalyse und der Entfernung von Schwermetallen aus Abwässern (wie Pb, Fe, Au usw.) reichen können. Nicht-poröse monodisperse Silicapartikel werden in der Flüssigchromatographie eingesetzt, während hochreines Silikagel in der Flash-Chromatographie Anwendung findet.
    Kieselgel-Trockenmittelbeutel:
    Trockenmittelbeutel sind kleine, versiegelte, mit Silikagel gefüllte Päckchen, die für empfindliche Produkte einen zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz bieten. Sie sind entsprechend unterschiedlichen Anforderungen in einer Vielzahl von Mengen und Verpackungsgrößen erhältlich. Unsere Trockenmittelbeutel enthalten hochadsorbierendes Silikagel, das Feuchtigkeitsschäden während Lagerung und Transport wirksam verhindert.
    Molekularsiebe:
    Molekularsiebe eignen sich für die Trocknung praktisch aller Gase und Flüssigkeiten. Sie werden üblicherweise in Exsikkatoren und Trocknungsrohren verwendet, zur vollständigen Trockenhaltung von Lösungsmitteln, in Säulen zur Trocknung von Gasen oder Lösungsmitteln und zur selektiven Adsorption. (z. B. Phosgen aus Chloroform).
    Molekularsiebe haben eine hohe Adsorptionsfähigkeit auch bei hohen Temperaturen und bei niedrigem Wassergehalt der zu trocknenden Substanz. Aufgrund ihrer sehr kleinen Poren mit exakt definierter Größe adsorbieren sie selektiv nur die Moleküle, die klein genug sind, um durch die Poren zu passen. Molekularsiebe besitzen eine besonders hohe Adsorptionsaffinität zu polaren und ungesättigten organischen Molekülen, wobei H2O immer bevorzugt adsorbiert wird. Ein weiterer Vorteil ist ihre hohe chemische Beständigkeit und Ungiftigkeit, wodurch sie leicht zu verwenden und zu entsorgen sind. Sie können so oft wie nötig regeneriert werden.
    Wir bieten Molekularsiebe mit 0,3 nm Perlenform und Feuchtigkeitsindikator (Braungel) zur Verwendung in Karl-Fischer-Titratoren an.
    Zeolith-Molekularsiebe:
    Zeolithe sind poröse Mineralien, die selektiv bestimmte Moleküle adsorbieren können. Sie werden in verschiedenen Filtrationsverfahren, unter anderem bei der Wasseraufbereitung und Gastrennung, eingesetzt. Wir bieten eine Vielzahl von Zeolith-Molekularsieben zur Adsorption einer Vielzahl von Kationen wie Na+, K+, Ca2+, Mg2+ und anderen an.
    Phosphorpentoxid-Trockenmittel und Phosphorpentoxid von SICAPENT®:
    Phosphorpentoxid ist ein leistungsfähiges Trockenmittel zur Trocknung von Neutral- und Sauergasen, gesättigten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Nitrilen, Alkyl- und Acrylhalogeniden sowie Schwefelkohlenstoff.
    Zusätzlich bieten wir granuliertes Phosphorpentoxid-Trocknungsmittel von SICAPENT® mit einem Indikator auf inertem Trägermaterial an. Es ist für die Verwendung in Trocknungsrohren optimiert und eignet sich besonders gut für die Trocknung schnell fließender Gase, wobei der Indikator die Anwenderfreundlichkeit noch erhöht. Das Trocknungsmittel von SICAPENT® adsorbiert selbst nach erheblicher Wasseraufnahme 20 % mehr Wasser als einfaches Phosphorpentoxid. Dadurch bleibt die frei fließende Partikelform des Phosphorpentoxids erhalten, was die Entfernung erleichtert und das Trocknungsmittel ideal für die Trocknung schnell fließender Gase in Rohren macht.
    Calciumchlorid-Trocknungsmittel:
    Calciumchlorid (CaCl2) ist ein preiswertes und leicht verfügbares Kalziumsalz, das gemeinhin für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt wird. Seine Bedeutung liegt in der Rolle als Hauptbestandteil von Enteisungsmitteln zum wirksamen Schmelzen von Schnee und Eis. Mit seiner bemerkenswerten Trocknungsleistung von bis zu 98 % bindet Calciumchlorid Wasser mittels Kristallisation und kann durch Erwärmung regeneriert werden. In der wasserfreien Form dient Calciumchlorid-Trockenmittel als wirtschaftliches Trocknungsmittel und spielt eine wesentliche Rolle bei Trocknungsprozessen im Labor wie z. B. bei der Trocknung von Flüssigkeiten und Neutralgasen.
    Darüber hinaus hat sich Calciumchlorid als wirksames Trocknungsmittel für eine Vielzahl von Lösungsmitteln erwiesen. Es eignet sich gut zur Trocknung von Aceton, Ethern, zahlreichen Estern, aliphatischen, olefinischen, aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen. Da es auch als Granulat erhältlich ist, wird es häufig in Trocknungsrohren eingesetzt.
    Calciumoxid-Trocknungsmittel:
    Calciumoxid ist ein basisches Trocknungsmittel, das sich zur Dehydratisierung von neutralen und basischen Gasen, Aminen, niedrig-siedenden Alkoholen und Ethern eignet. Unser Calciumoxid wird aus ausgewähltem Naturmarmor gewonnen und trägt so zum nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt bei.
    Bentonit-Ton-Trocknungsmittel:
    Unsere Auswahl an Bentonit-Ton-Produkten ist wirksam bei der Klärung von Flüssigkeiten, indem sie Verunreinigungen adsorbieren und deren Passage durch das Filtermedium verhindern. Es wird unter anderem zur Klärung von Speise- und Mineralölen, Farben, Kosmetika und Arzneimitteln eingesetzt.