Merck
Chalkogenide
Abbildung eines zweidimensionalen Chalkogenidglases, das mit einer Hand mit Handschuh hochgehalten wird, um die Beschichtung zu zeigen.
Chalkogenide sind Verbindungen, die mindestens ein Chalkogen-Elemention und mindestens ein metallisches Element enthalten. Dazu gehören in der Regel Sulfide, Selenide und Telluride. Diese in amorpher, kristalliner und nanokristalliner Form erhältlichen Stoffe zeichnen sich durch ihre hervorragenden elektronischen, optischen und halbleitenden Eigenschaften aus. Weitere besondere Merkmale sind Biegefähigkeit, Selbstorganisation und Photoverdunkelung. Ganz gleich, ob sich Ihre Forschung auf Sensoren, Optoelektronik, Photovoltaik oder biomedizinische Anwendungen konzentriert, wir bieten verschiedene hochreine Verbindungen an, die Ihren Anforderungen optimal entsprechen.  
Der Fokus unseres Forschungs- und Entwicklungsteams von Life Science für Nanomaterialien liegt auf der Bereitstellung von neuesten, innovativen Materialien. Dementsprechend bieten wir verschiedene und exklusive Chalkogenide, Skalierungs- und Kommerzialisierungsdienste sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedene Anwendungen.
Weitere Produktinformationen
Seite 1 von 3
Übergangsmetall-Chalkogenide und -Dichalkogenide
Übergangsmetall-Chalkogenide (TMC) sind ultradünne Materialien mit abstimmbaren elektronischen und optoelektronischen Eigenschaften, indirekten Bandlücken und erhöhter Stabilität. Während Übergangsmetall-Monochalkogenide Halbleiter vom Typ MX sind, gehören Dichalkogenide zum Typ MX2, wobei M ein Übergangsmetall und X ein Chalkogenatom ist. Diese Materialien haben eine elektronische Bandlücke, durch die sie in vielen Bereichen von Nutzen sind, wie z. B. in Batterien, Solarzellen, flexibler Elektronik, Faseroptik, Energiespeicherung und Katalyse. Wir bieten Graphen-ähnliche Übergangsmetall-Dichalkogenide, wie z. B. Molybdändisulfid (MoS2) und Wolframdisulfid (WS2) für Anwendungen in Feldeffekttransistoren und bei einschichtigen Photolumineszenz-Dünnfilmen an.  
Chalkogenid-Quantenpunkte
Chalkogenid-Quantenpunkte sind Halbleiter-Nanopartikel mit ausgezeichneten/m/r Quanteneinschränkungseffekten, Oberflächen-Volumen-Verhältnis, Löslichkeit, Kanteneffekten, abstimmbarer Photolumineszenz und Fluoreszenzeigenschaften. Wir bieten hochwertige Molybdändisulfid- (MoS2) und Wolframdisulfid- (WS2) Quantenpunkte mit einfacher Funktionalisierung und verbesserter Photostabilität. Diese Materialien verleihen den Standard-2D-Nanoschichten eine neue Dimension und ermöglichen Anwendungen in den Bereichen Energie, Batterien und Bildgebung.