Merck
HomeProdukteMolekularbiologie & funktionelle GenomikOligos, qPCR-Sonden & PeptideKundenspezifische & vorgefertigte DNA-Oligos und qPCR-Sonden
Kundenspezifische & vorgefertigte DNA-Oligos und qPCR-Sonden
Oligonukleotide bilden die Grundlage der modernen biowissenschaftlichen Forschung, von grundlegenden genomischen Studien bis hin zu Krankheitsdiagnosen und Therapeutika. Neben ihrer Verwendung als Standard- oder Hochdurchsatz-Primer in der PCR werden Oligonukleotide als Sonden, in Microarrays, in Bindungsstudien, in immunstimulatorischen Assays, in der Sanger-Sequenzierung & NGS (Nicht-Adapter), Antisense-Analysen und Kristallstrukturbestimmungen durch Röntgenbeugung eingesetzt.
Als Lieferant von kundenspezifischen und vorgefertigten DNA-Oligo-Produkten für die globale Life-Science-Industrie mit mehr als 35 Jahren Erfahrung verfügen wir über Spitzentechnologie, bieten wettbewerbsfähige Preise und tätigen kontinuierliche Investitionen in unsere weltweiten Kapazitäten. Im Bereich schwieriger Konstrukte zeichnen wir uns durch garantierte Qualität und Leistung aus, da wir über ein umfassendes Verständnis der Bioinformatik, verschiedene chemische Syntheseverfahren und proprietäre, eigenentwickelte Plattformen verfügen. Wir führen regelmäßige Qualitätskontrollen mit MALDI-TOF und Elektrospray Ionisation (ESI) Massenspektrometern und OD durch UV-Spektroskopie durch und unterhalten ein robustes Qualitätsmanagementsystem (QMS).
Spielen Sie das Video ab, um zu erfahren, wie Sie Oligo-Produkte online bestellen können. 
Zugehörige Produktinformationen
  • Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
    Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
  • Online-Tools für kundenspezifische Oligos & qPCR-Sonden
    Erfahren Sie mehr über die Tools, die wir für die Planung von Oligo- und qpcr-Sonden anbieten, darunter OligoArchitect™ Primer- und Sondendesign-Lösungen und OligoEvaluator™: Oligonukleotid-Sequenz-Rechner.
  • Produktinformationen zu kundenspezifischen DNA- und RNA-Oligos & qPCR-Sonden
    Informieren Sie sich über Produkt- und technischen Ressourcen für unsere kundenspezifischen DNA-Oligos, RNA-Oligos und qPCR-Sonden, darunter unsere Online-Tools, Fallstudien und Oligonukleotid-Label-Lizenzen, sowie über häufig gestellte Fragen (FAQs) und die dazugehörigen Antworten, z. B. zur Oligosynthese, Länge, Modifikation und vieles mehr.
  • Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos
    Wir freuen uns, Ihnen ein Tracking-System für Ihre Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos anbieten zu können. Unser Tracking-System ermöglicht eine einfache Verwaltung der Ausgaben für Ihre Rahmenbestellung (P.O.). Registrieren Sie ganz einfach Ihre Rahmenbestellung, um die Vorteile der KOSTENLOSEN Nachverfolgung zu nutzen.
  • RapidRED™ Zahlungsprogramm
    Das Zahlungsprogramm ermöglicht es Ihnen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Ihren Online-Bestellprozess zu optimieren, da für das Einrichten und Aufladen Ihres Zahlungskontos nur eine Kauftransaktion erforderlich ist.
KUNDENSPEZIFISCHE & VORGEFERTIGTE DNA-OLIGOS UND QPCR-SONDEN – SPEZIFIKATIONEN
Oligos in Platten für Hochdurchsatz-(HTP-)Anwendungen
Unabhängig davon, ob Ihre Anwendung einige wenige oder mehr als 100.000 Oligos erfordert, können wir das Format liefern, das am besten zu Ihrer Anwendung, Ihrer Automatisierung und Ihrem LIMS-System passt. Unsere Oligo-Experten können Ihnen die richtige Platte für Ihr System empfehlen.  
Wir haben uns auf Flüssigkeitsverarbeitungssysteme zur Normalisierung von Oligonukleotidkonzentrationen innerhalb eines engen Bereichs spezialisiert. Unsere Investitionen in die Automatisierung ermöglichen eine schnelle Lieferung kundenspezifischer Produkte, ganz gleich wie komplex sie sind.  Validierungsstudien für den Versand werden für alle Platten- und Dichtungskombinationen durchgeführt.
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos eignen sich perfekt für In-vivo-, Hochdurchsatz- und Diagnoseprojekte, in denen Mengen kundenspezifischer DNA-Oligos im Milligramm- und Grammbereich benötigt werden. Diese in hochmodernen Laboren hergestellten DNA-Oligos weisen eine hohe Reinheit und Präzision auf und werden durch ein robustes Qualitätsmanagementsystem (QMS) und eine vollständige Dokumentation unterstützt.
Kundenspezifische Next-Generation-Sequencing-Oligos (NGSO)
Für die wichtigsten Sequenzierungsplattformen sind kundenspezifische Universal- und Index-Adaptersequenzen erforderlich. Unsere kundenspezifischen Next-Generation-Sequencing-Oligos (NGSO) werden unter strengsten Bedingungen hergestellt, um eine angemessene Reinheit und geringe Kreuzkontamination zu gewährleisten und den forschungsspezifischen, kommerziellen und molekulardiagnostischen Anforderungen gerecht zu werden.
Vorgefertigte Primer & qPCR-Sonden
KiCqStart® Primer, Genanordnungen und Sonden-Assays
Wir bieten eine Reihe vorgefertigter Primer und Sondenassays für die Genexpressionsanalyse an. KiCqStart® Primer sind vorgefertigte SYBR® Green I Primer für zweistufige und einstufige RT-qPCR. Um der MIQE zu entsprechen, wurden sie mit hochentwickelten Bioinformatik-Tools entwickelt und in silico validiert, um eine unspezifische Amplifikation zu vermeiden. Kundenspezifische PCR-Primer, Primerpaare und Assays sind für eine Vielzahl von Spezies und Genfamilien erhältlich und können ganz einfach online gesucht und bestellt werden.
Echtzeit-qPCR-Sonden
Wir bieten eine große Auswahl an chemischen Sonden für Ihre RT-qPCR-Anforderungen. Unser umfassendes Sondenportfolio umfasst doppelt markierte Sonden, Molecular Beacons, LightCycler®-Sonden, Scorpions®-Sonden und Locked Nucleic Acids® (LNA®)-haltige Sonden. Unsere Sonden werden in einem Format angeboten, das Ihre Versuchsplanung vereinfacht.
Assay-Design für Echtzeit-PCR
OligoArchitect™ Primer- und Sonden-Design-Service
Wir freuen uns, Ihnen den OligoArchitect™ Service für Ihre gesamten Primer- und Sonden-Designanforderungen anbieten zu können. OligoArchitect™ umfasst sowohl unser kostenloses Online-Design-Tool als auch unseren einzigartigen Beratungsservice.
Entdecken Sie unsere Online-Tools für kundenspezifische Oligos und qPCR-Sonden.