Merck
Photokatalysatoren
Photoreaktor in einem organischen Syntheselabor für Photoredox-Katalyse
Die Photoredox-Katalyse ist eine leistungsstarke Methode in der organisch-chemischen Synthese, bei der eine chemische Reaktion anhand von sichtbarem Licht eingeleitet wird. Eine verbreitete Anwendung der Photoredox-Katalyse mit sichtbaren Licht hängt vom Zugang zu Photokatalysatoren und einer zuverlässigen Lichtquelle ab. Wir freuen uns, Ihre Photokatalysearbeit zur Erzeugung neuer Bindungen und schnellen Herstellung komplexer Produkte zu unterstützen.  
Chemiker ringen seit langem mit der Reproduzierbarkeit in der Photoredox-Chemie. Sowohl unterschiedliche Reaktionsaufbauten als auch mit dem gleichen Aufbau durchgeführte einzelne Reaktionen können schwierig sein. Unsere neuen Laborprodukte mindern diese Probleme mit Photoreaktoren für jedes Stadium der Reaktionsentwicklung, während sie gleichzeitig eine hohe Reproduzierbarkeit unter photokatalytischen Reaktionen und zwischen einzelnen Durchläufen gewährleisten.
Lesen Sie mehr
 Unsere Photoreaktoren dienen als zuverlässige Quellen von sichtbarem Licht für eine Vielzahl von Anwendungen und Reaktionsmaßstäben:  
  • Das Photo-KitAlysis-Starterkit eignet sich ideal für das Screening von 24 simultan ablaufenden photokatalytischen Reaktionen im Mikromaßstab zur Optimierung der Reaktionen.
  • Der SynLED-Parallel-Photoreaktor ermöglicht Reaktionen im kleinen Maßstab für die schnelle Bibliothekerstellung durch 16 simultan ablaufende Reaktionen in 2-Dram-Fläschchen.
  • Penn PhD kombiniert LED-Beleuchtung, mechanisches Rühren und Kühlung in einem Gerät und arbeitet mit Reaktionsröhrchen von 1 ml bis 40 ml, wodurch Chemiker Ihre synthetischen Sequenzen straffen können.
  • Der Bio-Photoreaktor BPR200 nutzt LED-Beleuchtung und eine selbstkühlende Wärmesenke für Anwendungen in parallelen Photoredox-Reaktionen bei der Markierung von Biomolekülen und Versuchen mit lebenden Zellen.
  • Das LightOx PhotoReact 365 stellt UV-Beleuchtung für photochemische und photobiologische Hochdurchsatz-Screeningreaktionen bereit.
Bitte lesen Sie unseren technischen Artikel zur Photokatalyse, um zu ermitteln, welcher Photoreaktor am besten für Ihre Anforderungen geeignet ist.
Mit einem ständig wachsenden Portfolio aus Acridinium-, Iridium- und Ruthenium-Katalysatoren und anderen metallfreien organischen Photokatalysatoren und Liganden bieten wir ein breites Angebot an komplexen Photoredox-Katalysatoren für jedes Reaktionsdesign. Mithilfe unserer KitAlysis™ Screeningkits können Chemiker gute Reaktionsbedingungen für zahlreiche Photoredox-Katalysator-Reaktionen schnell und effizient bestimmen.
Zugehörige Produktinformationen
  • Visible-light Photoredox Catalysis
    The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
  • Photoredox Catalysis Guide
    Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
  • Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
    Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.