Plasmid-DNA-Aufreinigung
Die Plasmidaufreinigung wird im Allgemeinen zur molekularen Klonierung, Transformation und Expression rekombinanter Proteine verwendet. Plasmid-Aufreinigungskits sind basierend auf der Größe der Bakterienkultur und der entsprechenden Plasmidausbeute erhältlich (Miniprep, Midiprep, Maxiprep, Megaprep und Gigaprep).
Unsere Plasmid-Kits bieten eine zuverlässige Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA. Diese Kits sind/werden:
- Mit fortschrittlicher Kieselsäure Binde- und Eluiertechnologie entwickelt
- Kompatibel mit Vakuum- und Spin-Format
- Ohne Phenol/Chloroform formuliert
Diese Produkte ermöglichen es Forschern, die Reproduzierbarkeit ihrer Arbeitsabläufe zu maximieren und den Zeitaufwand für die Gewinnung von Plasmid-DNA für Transfektion, Sequenzierung, PCR und andere nachgeschaltete Anwendungen zu minimieren.
GenElute™ Plasmid-Miniprep-Kits
GenElute™ Plasmid-Miniprep-Kits bieten eine einfache, schnelle und kostengünstige Methode zur Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli-Kulturen. In diesen Kits wird die auf Kieselsäure basierende Membrantechnologie und der Komfort eines Spinsäulenformats kombiniert.
Leistungsmerkmale:
- 40 % mehr Präparate pro Kit als der führende Lieferant
- Aufreinigung von bis zu 20 µg Plasmid-DNA je ml Kultur
- Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten für bis zu 24 Präparate
- Es ist keine Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholfällung erforderlich
GenElute™ HP Plasmid-Prep-Kits
GenElute™ HP Plasmid-Aufreinigungskits erbringen qualitativ hochwertige Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten bei Mini-, Midi- und Maxiprep-Kits bzw. 1,5 Stunden bei Mega- und Gigaprep-Kits.
- In kürzerer Zeit von der geernteten Bakterienkultur zur reinen Plasmid-DNA
- Bis zu 25 µg (Mini), 350 µg (Midi), 1,2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) und 15 mg (Giga) Ausbeute an hochkopierter Plasmid-DNA
- Bietet die Flexibilität eines Vakuum- oder Spin-Formats (Mega und Gigaprep nur im Vakuumformat)
- Es ist keine Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholfällung erforderlich
- Die Kits sind bei Raumtemperatur komfortabel lagerbar
GENOPURE™ PLASMID-PREP-KITS
In Roche Genopure™ Midi- und Maxi-Prep-Kits wird Anionenaustauschchromatographie für die Plasmidaufreinigung eingesetzt. Zur Isolierung der DNA wird ein modifiziertes alkalisches Lyseprotokoll verwendet, das für in LB-Medien gewachsene Zellkulturen optimiert ist. Das Lysat kann vor dem Anionenaustausch filtriert statt zentrifugiert werden, was zu kürzeren Plasmidvorbereitungszeiten und zur vollständigen Entfernung von SDS aus dem aufgereinigten Produkt führt.
- Verringern Sie die DNA-Scherung, indem Sie das Lysat vor dem Anionenaustausch mit vorgefalteten Filtern klären, anstatt zu zentrifugieren
- Sparen Sie durch gebrauchsfertige Reagenzien Zeit (10 Minuten Einsatzzeit/75 Minuten insgesamt)
- Reinigen Sie alle Größen und Arten von Plasmiden, sogar BAC-DNA.
- Verarbeiten Sie mehrere Proben parallel mit Hochgeschwindigkeits-Gravitationsflusssäulen
- Verzichten Sie auf die Verwendung gefährlicher organischer Verbindungen wie Cäsiumchlorid, Phenol, Chloroform und Ethidiumbromid
GenElute™ endotoxinfreie Plasmid-Prep-Kits
Endotoxine reduzieren die Zellviabilität und Transfektionseffizienz zwischen verschiedenen eukaryotischen Zelllinien und können das Ergebnis und die Reproduzierbarkeit eines vorliegenden Transfektionsexperiments bei Verwendung von Säuger- und anderen eukaryotischen Zellen beeinflussen. GenElute™ endotoxinfreie Plasmid-Prep-Kits bieten eine einfache, schnelle, kostengünstige Methode zur Aufreinigung von Plasmid-DNA mit < 0,1
EU/mg DNA für hocheffiziente Transfektion.
- Höhere Transfektionseffizienz und Ausbeute als die Marktführer
- Aufreinigung endotoxinfreier Plasmid-DNA (≤ 0.1 EU/mg DNA)
GenElute™ Fünf-Minuten Plasmid-Miniprep-Kits
GenElute™ Fünf-Minuten Miniprep-Kits verfügen über ein optimiertes Protokoll, das in etwa fünf Minuten bis zu 5 mg hochwertige Plasmid-DNA liefert.
- Nur 5 Minuten vom Start bis zum Ziel
- Keine Pelletierung von Zellen oder Lysatreinigung
- Die Bindungssäule funktioniert mit jedem Standard Labor-Vakuumverteiler
- Wählen Sie zwischen Vakuum- oder Spin-Protokollen
Weitere Informationsquellen
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
- Article: Plasmid DNA Purification
Aus genomischer DNA, Proteinen, Ribosomen und der Bakterienzellwand aufgereinigte Plasmide werden in der molekularbiologischen Forschung eingesetzt. Verschiedene Verfahren für die Plasmid-DNA-Aufreinigung wurden entwickelt.
- Article: DNA & RNA Purification
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.