Granulierte Rohstoffe für Pharmazeutika
Standard Bulk-Materialien neigen häufig zu Anbackungen, Verklumpungen und Staubbildung, wodurch Prozesseffizienz und -sicherheit beeinträchtigt werden können. Im Gegensatz dazu sind unsere granulierten Rohstoffe rieselfähig und leicht handzuhaben. Ein vermindertes Maß an Anbackungen und Verklumpungen führt zu einer verbesserten Verarbeitbarkeit, wodurch sowohl die Herstellungsgeschwindigkeit als auch die Sicherheit der Bediener verbessert wird. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere granulierten Materialien dazu beitragen, Prozessunterbrechungen, Qualitätsabweichungen und Sicherheitsrisiken für Bediener zu reduzieren.
- Stark reduzierte Anbackungen
- Bessere Handhabung und Verarbeitbarkeit
- Erhöhte Bedienersicherheit
- Multikompendial
- Emprove® Expert Produkte zeichnen sich durch niedrige Endotoxinwerte für Hochrisikoanwendungen aus
Die Trockengranulierung unserer Rohstoffe erfolgt durch Walzenkompaktierung, die sich besonders für wärme- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien eignet. Die Materialien werden ausschließlich durch Kompressionskraft, ohne Verwendung von Wasser oder anderen Zusätzen, verdichtet. Dadurch bleiben die Eigenschaften der Rohstoffe erhalten und es werden höchste Qualitätsstandards erfüllt.
Weitere Produktinformationen
- Flyer “Granulated Products”
Find information on easy handling for improved process efficiency
- Poster: Addressing Handling Challenges of Chemicals by Dry Granulation
Assessment of dry granulation as potential means to overcome caking issues and improve handling
- Whitepaper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Learn about the benefits of granulated raw materials over raw materials, powder bulk form
- Webinar: Addressing Raw Material Handling Challenges by Dry Granulation
Learn about the effects from clumping and caking of pharmaceutical raw materials
Webtools
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters