Merck
Supplemente für Zellkulturen
Zellkultursupplemente ermöglichen den Laboren, Medienformulierungen für spezifische Zellkulturanwendungen wie Proteinproduktion, Hybridomproduktion, Anwendungen für Zellen aus Ovarien des chinesischen Zwerghamsters (CHO), weitere serumfreie Arbeitsabläufe und andere anzupassen und zu ergänzen. Die hier gesammelten Zellkultur- und Insektenzellkultur-geprüften Supplemente wurden auf ihre Eignung in Zellkultursystemen getestet. Mit diesem Test entfällt für die Labore die Notwendigkeit, diese Supplemente vor dem Einsatz in einer Zellkulturanwendung zu überprüfen. 
Lesen Sie mehr über:
ITS-Supplemente
Hybridom-Reagenzien
Aminosäuren, Antibiotika und andere Zellkultursupplemente
Beliebte Kategorien
ITS-Supplemente
Serumfreie und serumreduzierte Zellkulturmedien erfordern häufig eine Ergänzung mit den normalerweise im Serum vorhandenen Faktoren, die für ein gesundes Kulturwachstum erforderlich sind. Das ITS-Reagenz wird als Basalsupplement verwendet, wenn die Verwendung von fötalem Rinderserum (FBS) in Nährmedien reduziert oder vermieden werden soll, wenn Nährmedien frei von tierischem Ursprung sein müssen oder wenn Nährstoffe und ihre Konzentrationen für bestimmte Zellkulturanwendungen abgestimmt werden sollen. ITS ist nach den Nährstoffen Insulin, Transferrin und Selen benannt, aus denen es besteht. Zu den Varianten dieses Nährstoffcocktails gehören SITE (Selen, Insulin, Transferrin, Ethanolamin) und erweiterte Formulierungen, die auch Linolsäure, Ölsäure und/oder Rinderserumalbumin (BSA) enthalten können.
Biologische Funktion der wichtigsten Inhaltsstoffe des ITS und seiner Varianten:
  • Insulin ist ein Polypeptidhormon, das die Aufnahme von Glukose und Aminosäuren in die Zellen fördert.
  • Transferrin ist ein Eisentransportprotein. Eisen ist ein essentielles Spurenelement, das in seiner freien Form giftig sein kann. Zur Ergänzung der Zellen in Kultur wird Eisen gebunden an Transferrin zugeführt.
  • Selen/Natriumselenit ist ein essentielles Spurenelement, das normalerweise im Serum vorhanden ist.
  • Ethanolamin ist eine Fettsäure, die wesentlich zur Proliferation von Hybridomzellen beiträgt. Es wird häufig zu Supplementen hinzugefügt, um die Medien für die Hybridomkultur zu optimieren.
  • Natriumpyruvat bietet eine zusätzliche Kohlenstoffquelle für bestimmte Kultursysteme.
Hybridom-Reagenzien
Traditionelle Methoden zur Herstellung monoklonaler Antikörper beruhen auf der Verwendung eines Mediums, das mit Serum tierischen Ursprungs angereichert ist. Wenn diese Antikörper für Forschungszwecke oder in der In-vitro-Diagnostik eingesetzt werden, ist das Vorhandensein von Serum aus regulatorischer Sicht unbedenklich, und die Bemühungen um die Entwicklung serumfreier Medien zielen in erster Linie auf eine Kostenreduzierung ab. Da Antikörper zunehmend als Biotherapeutika eingesetzt werden, ist der Bedarf an Medien und Reagenzien gestiegen, durch die eine robuste Hybridomkultur ohne die Verwendung von Seren und anderen tierischen Produkten sichergestellt ist.
Unsere Hybri-Max™ Supplemente sind auf optimale Leistung in Hybridom-Kulturen getestet. Diese und andere für Hybridome vorgesehene Supplemente unterstützen eine robuste Kultur in Laboren, die auf monoklonale Antikörper ausgerichtet sind.
Aminosäuren, Antibiotika und andere Zellkultursupplemente
Unsere Zellkultur-getesteten Aminosäure-Supplemente umfassen sowohl Polyaminreagenzien als auch einzelne Aminosäuren, die eine kundenspezifische Anreicherung von Zellkulturmedienformulierungen ermöglichen. Unsere Komplettlösungen zur Kulturergänzung umfassen Cholesterin, Lactoferrin, Linolsäure, Glucagon, Cyclodextrin, Hefeextrakte, Antioxidantien, Vitamine, Antibiotika und mehr.