Merck
Spritzen für die Analyse
Autosampler-Spritze mit Kolben in Glaszylinder für flüssige Proben.
Die Wahl der richtigen Spritze ist wichtig, um einen dichten und sicheren Sitz in der Einspritzöffnung, eine korrekte Gerätebedienung, ein genaues Injektionsvolumen und eine lange Nutzungsdauer sicherzustellen. Wir bieten Spritzen basierend auf der Relevanz für die Anwendung, Instrumentenkompatibilität und persönlicher Präferenz an. Wählen Sie aus regulären und hochwertigen Hamilton, SGE und VICI® Präzisionsprobennahmespritzen für analytische Gase und Flüssigkeiten aus. Spritzenzubehör und Spezialspritzen, die für besondere Anwendungen entwickelt wurden, sind ebenfalls erhältlich.    
Zugehörige Produktinformationen
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Hamilton-Spritzen
Hamilton-Spritzen sind in zwei Ausführungen erhältlich, Gastight und Microliter™, die sich hauptsächlich durch die Kolbenausführung unterscheiden. Diese chemisch inerten Spritzen haben einen Spritzenkörper aus Edelstahl, Borosilikatglas Typ I oder PTFE. Gastight-Spritzen mit einer präzisen PTFE-Kolbenspitze sorgen für eine leckagefreie Abdichtung sowohl bei flüssigen als auch bei gasförmigen Proben. Microliter™ Spritzen mit einem Edelstahlkolben werden von Hand in passende Glaskolben eingepasst, wodurch eine hervorragende Abdichtung sichergestellt wird. Diese Spritzen werden für homogene flüssige Proben verwendet, die nicht ausfällen oder sich an das Glas binden.
SGE-Spritzen
SGE-Spritzen sind für GC- und HPLC-Autosampler sowie für die manuelle GC- und LC-Injektion erhältlich. Zu den Optionen von SGE-Spritzen gehören Kolbenschutz, Kolbenführung und SuperfleX® Kolben, die das Verbiegen oder Knicken des Kolbens verhindern. Um zwischen Spritzen verschiedener Volumina zu unterscheiden, hat SGE eine Farbcodierung für ihre Spritzen für die Chromatographie eingeführt, um das benötigte Volumen leicht zu finden. Kolben-in-Nadel-Spritzen sind für eine vollständige Probenverdrängung ohne Verschleppung bekannt.
VICI (Valco)-Spritzen
Wir bieten hochwertige und zuverlässige VICI-Präzisions-Probennahmespritzen von Valco für flüssige und gasförmige Proben an. Die integrierte Druckbeaufschlagungsoption ermöglicht eine einfache Lagerung und den Transport flüchtiger Proben. Die VICI-Spritzen sind mit festen oder abnehmbaren Nadeln ausgestattet, dicht und für kleine Volumina geeignet.