Universalreagenzien für die Gewebediagnostik
Die mikroskopische Analyse besteht aus mehreren Schritten einschließlich Probenvorbereitung, Fixierung, Färbung, Eindeckung und Diagnostik. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Reagenzien für alle Arbeitsabläufe in der Zell- und Gewebediagnostik mit zuverlässiger Chargenkonstanz und strenger ISO-konformer Qualitätskontrolle an.
Wir bieten CE-zertifizierte und IVD-registrierte Reagenzien in verschiedenen Formaten an, darunter gebrauchsfertige Reagenzien für Anwendungen in der Routine-Hämatologie, Histologie, Zytologie und Bakteriologie. Sie sind daher perfekt für die klinische Diagnostik geeignet und erleichtern Laborakkreditierungen und Audits. Darüber hinaus bieten wir kostengünstige Packungsgrößen und lange Haltbarkeiten an, die es Ihnen ermöglichen, mit maximaler Effizienz zu arbeiten.
Erfahren Sie mehr über:
Fixiermedien
Die Fixierung ist ein Verfahren, bei dem ein geeignetes Fixiermittel verwendet wird, um eine bestimmte biologische Gewebeprobe so zu konservieren, dass ihre Struktur und Integrität erhalten bleibt und gleichzeitig Autolyse, Zersetzung und Fäulnis verhindert werden. Wir verfügen über eine vollständige Palette an Fixiermitteln in Assay-Qualität zur Unterstützung Ihrer speziellen gewebediagnostischen Herausforderungen. Hierzu gehören Essigsäure, Aceton, Ethanol, Methanol, Formaldehyd und Glutaraldehydlösung sowie Fixiersprays wie M-Fix™.
Entkalker & Gewebeweichmacher
Entkalker sind Reagenzien, die zur Vorbereitung von Knochen- und anderen Hartgewebeproben in histologischen Routineverfahren für die Mikroskopie verwendet werden. Wir bieten zwei beliebte, gebrauchsfertige Reagenzien zur fehlerfreien Entkalkung an, OSTEOMOLL®, eine Schnellentkalkerlösung und OSTEOSOFT®, eine milde Entkalkerlösung, die sich gut für den Einsatz in Diagnostiklaboren oder in der pharmazeutischen Forschung eignet.
Einbettungsmedien
Beim Einbetten werden die histologischen Gewebeproben in eine Masse von Einbettungsmedien wie Paraffin, Kunstharze oder Gelatine eingeschlossen, um eine gleichmäßige Schnittqualität, eine definierte Härte und Homogenität des Gewebes zu erreichen und einen gleichmäßigen Schnitt zu ermöglichen.
Wir bieten CE-zertifizierte, hochwertige Histosec® Einbettungsmedien an, die selektive Paraffine angereichert mit Polymeren enthalten, die mit oder ohne das Schleppmittel DMSO (Dimethylsulfoxid) für eine optimale Einbettung erhältlich und ideal für den Einsatz in histologischen Diagnostiklaboren sind.
Lösungsmittel für die Gewebereinigung
Gewebereinigungsprozesse beruhen auf dem Eintauchen von Gewebe in organische und wässrige Lösungen, um die Trübung der Probe zu reduzieren und damit effiziente mikroskopische Studien zu ermöglichen. Unsere breite Palette an Lösungsmitteln in histologischer Qualität deckt alle Ihre Anforderungen an die Gewebeverarbeitung mit Chargenkonstanz ab. Wir bieten unsere histologischen Lösungsmittel in Braunglasflaschen, Karbonstahlkannen mit flexiblem Auslauf und Karbonstahlkannen mit NPT-Gewinde an, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
Eindeckmedien
Eindeckmedien sind wässrige oder nichtwässrige Lösungen (mit einem Brechungsindex ähnlich Glas), die Deckglas, Gewebeprobe und Objektträger zusammenfügen, um die optische Klarheit bei der mikroskopischen Analyse zu verbessern.
Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Objektträger-Eindeckmedien für Ihre histologischen Routineproben, fluoreszenzgefärbte Gewebeschnitte, Proben mit Peroxidase oder immunhistologische Gewebeschnitte mit alkalischer Phosphatase an. Eindeckmedien mit Propidiumiodid (PI) oder 4′,6-Diamidin-2-phenylindol (DAPI) sind ebenfalls erhältlich.
Wir bieten mit Organo/Limonene Mount™ auch ein grüneres Alternativprodukt in Form eines gebrauchsfertigen Eindeckmediums an, das sich ideal zum Abdecken von gefärbten Geweben und Zellausstrichen eignet, die mit organischen Lösungsmitteln dehydriert werden können.
Immersionsmedien
Immersionsmedien sind natürliche oder synthetische, ölige Flüssigkeiten, die zwischen der Probenoberfläche und der Mikroskoplinse für eine hochauflösenden Mikroskopie mit Immersionsobjektiven (über 40x) aufgetragen werden. Unsere Immersionsöle bieten hervorragende Brechungseigenschaften und Homogenität für eine optimale Vergrößerung. Darüber hinaus sind alle unsere Immersionsmedien CE-zertifizierte In-vitro-Diagnostika, die sich perfekt für die klinische Diagnostik eignen.
Zugehörige Produktinformationen
- Webinar: Safety First Throughout the Histology Workflow
This workshop introduces safer histopathology lab practices with formalin-free fixatives, DBP-free reagents, and IVD-certified solutions.
- Brochure: Make Every Minute Count Complete Pathology Solutions
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
- Brochure: The Color of Tissue Diagnostics
- Flyer: Go Greener Histology & Hematology
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications