Merck
Pestizidstandards
Ein Traktor auf einer Farm, wo ein landwirtschaftliches Verfahren durchgeführt wird.
Pestizide sind Substanzen, die entweder chemische oder biologische Stoffe (wie Viren, Bakterien, antimikrobielle Stoffe, Desinfektionsmittel usw.) oder eine Mischung aus Stoffen sind, die dazu dienen, Schädlingen vorzubeugen, diese zu vernichten, abzuwehren oder zu minimieren. Sie werden eingesetzt, um gezielt Schädlinge wie Insekten, Nagetiere, Unkraut, Bakterien, Pflanzenschädlinge, Mollusken, Nematoden (Spulwürmer), Schimmelpilze, Pilze und Mikroben aller Art zu beseitigen, die Eigentum zerstören, Auslöser für Belästigungen sind, Krankheiten verbreiten oder Vektoren von Krankheiten sind. 
Die Rückstände dieser Pestizide können in die Luft, den Boden, das Wasser und die Nahrung gelangen. Mit unseren Pestizid-Referenzmaterialien können Sie die Boden-, Wasser- und Nahrungsmittelqualität in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Vorschriften genau überwachen. 
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 1305
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 1305
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Analysestandards für Pestizidqualität (PESTANAL®)
Die analytischen Standards für PESTANAL® Pestizide wurden speziell für Ihre Routineanalytik oder Screening-Tests entwickelt. Wählen Sie aus unserem breiten Angebot an reinen oder Lösungsstandards aus. Unser Angebot an reinen Pestiziden umfasst sowohl Muttersubstanzen als auch eine wachsende Anzahl Metaboliten. Um die größtmögliche Transparenz bei jedem Kauf zu gewährleisten, stellen wir Ihnen ein Analysenzertifikat mit Ablaufdatum und ein Chromatogramm des Produkts zur Verfügung.
Isotopenmarkierte Pestizide
Die Isotopenverdünnungs-Massenspektrometrie (IDMS) wird häufig zur Bestimmung von Matrixeffekten und Ergebnisverfälschungen aufgrund von Verlust des Analyten eingesetzt. Diese Technik macht sich die Tatsache zunutze, dass isotopenmarkierte Verbindungen die gleichen physikalischen Eigenschaften haben, wie die nichtmarkierten Analoga. Sie können immer noch in der Massenspektrometrie unterschieden werden, indem die Probe vor dem Aufarbeitungsprozess mit einem isotopenmarkierten Analogon gespikt wird. Der Materialverlust während der Aufarbeitung kann leicht bestimmt und kompensiert werden. Wir bieten ein wachsendes Portfolio aus reinen Materialien und Lösungen an, die mit 13C, 15N oder D gelabelt sind.
Pestizide in Referenzmaterialqualität
Unsere Pestizide in Referenzmaterialqualität sind nach ISO/IEC 17025 in Bezug auf ihren Eigenschaftswert mittels qNMR oder Massenbilanzansatz zertifiziert. Daher helfen Ihnen diese Referenzmaterialien dabei, messbare, genaue und rückverfolgbare Ergebnisse zu erzielen.
Pestizide in zertifizierter Referenzmaterialqualität (TraceCERT®)
Unsere rasch expandierende TraceCERT® Produktpalette besteht aus einer zunehmenden Anzahl von CRM für Pestizide, die nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert und auf NIST SRM rückverfolgbar sind. Sie können als Kalibrierstandards, interne Standards oder Ersatzstandards, Spike-Lösungen oder Laborkontrollproben verwendet werden. Die Pestizide sind in reiner Form oder als Ein- oder Mehrkomponentengemische verfügbar.
Pestizidmetaboliten
Moderne Pestizide neigen nach Anwendung dazu, sich schnell durch physikalisch-chemische und Biotransformation abzubauen. Infolgedessen können Pestizidrückstände in Proben unentdeckt bleiben oder in nur sehr niedrigen Konzentrationen nachgewiesen werden. Es ist wichtig, Pestizidmetaboliten zu überwachen, um deren vorherige Verwendung zu dokumentieren. Unser ständig wachsendes Pestizidmetaboliten-Portfolio umfasst verschiedene Qualitätsstufen (analytischer Standard, Referenzmaterial, zertifiziertes Referenzmaterial), die in verschiedenen Formaten (unverdünnt, in Lösung) erhältlich sind.