Flüssigkeitstransport & -lagerung
- Polyethylene (PE) Drums and Bins
- Collapsible Bins
- Stainless Steel Bins
- Container Carts
- Zugehörige Produkte
Bei Arbeitsvorgängen mit Einmalgebrauch bieten die Mobius® Lagersysteme effiziente, ergonomische und skalierbare Lösungen für das Flüssigkeitsmanagement in der Produktion. Wir bieten eine Reihe von Optionen für die Lagerung, den Transfer, die Handhabung und den Transport von Produkten an, darunter Fässer aus Polyethylen (PE), Behälter aus rostfreiem Stahl, faltbare Behälter und Behälterwagen.
Zu den Vorteilen gehören:
|
|
Weitere Informationsquellen
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
- Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
- Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
- Tool: mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
Polyethylen- (PE) Fässer und -Behälter
Unsere Polyethylenfässer sind für Medien und Pufferlösungen in der Einwegherstellung im Prozessmaßstab konzipiert. Diese stapelbaren Fässer sind in den Größen 50 l, 100 l und 200 l erhältlich und beinhalten Einweg-Standardbaugruppen mit oberen und unteren Behälteranschlüssen, einschließlich Anschlüssen mit Filterkapsulen, die bei sterilen Anwendungen an Schlauchsets befestigt sind. Zur Unterstützung und für eine einfache Handhabung stehen kompatible Rollwagen zur Verfügung.
Faltbare Behälter
Unsere faltbaren Behälter können Prozessbehälter von 100 l bis 1.000 l sicher aufnehmen und ermöglichen eine einfache Lagerung während der Herstellungsphasen, wie z. B. Puffervorbereitung, Medientransport und Formulierung des Endprodukts. Wenn sie nicht in Gebrauch sind, lassen sie sich zusammenfalten und stapeln, damit der Platz in überfüllten Reinräumen optimal genutzt wird.
Edelstahlbehälter
Mobius® Behälter aus Edelstahl bieten eine fortschrittliche Lösung für die Verwendung und Lagerung von Medien, Pufferlösungen und zusätzlichen Zwischenprodukten in der biopharmazeutischen Produktion. Sie sind in einer breiten Palette Standardkonfigurationen von 200 l bis 1.500 l erhältlich und eignen sich für eine Reihe von Prozessbehältern von Mobius® und anderen Herstellern.
- Große Einzeltür für einfache(n) Zugang und Behälterpositionierung
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304/304L
- Komfortabel ausziehbarer Träger
- Durch das einfache Faltdesign müssen Bediener beim Befüllen nicht eingreifen und mechanische Hilfen sind überflüssig
- Materialien ohne Bestandteile tierischen Ursprungs in der Einwegkonstruktion
- Es können kundenspezifisch gestaltete Edelstahlbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.000 bis 3.000 Litern angepasst werden
Behälterwagen
Mobius® Behälterwagen machen die Handhabung und Lagerung von 2D-Beutelcontainern einfach und sicher und schützen gleichzeitig die Integrität der Container und den wertvollen Inhalt. Sie sind beweglich bei geringem Platzbedarf und bieten daher maximale Prozessflexibilität. Jeder Wagen trägt bis zu sechs Prozessbehälter in den Größen 10 l, 20 l und 50 l. Die Wagen bestehen aus einem Rahmen und sechs nach vorne verschiebbaren und verriegelbaren Behältergestellen, die das Be- und Entladen erleichtern. Ein praktischer Griff hilft dem Bediener, die Gestelle zu kippen, um die Drainage zu verbessern.