Merck
Edelstahlanschlüsse, -ventile & -mischer
NovAseptic® Hardware, eine Reihe leistungsstarker Komponenten für das sichere Handling von Flüssigkeiten, übertrifft die Anforderungen an Reinheit und Hygiene von Prozessen. Mit unserem breiten Angebot an Mischern, Ventilen und Anschlüssen können Sie mühelos die Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit und Reinheit Ihres Produkts verbessern und gleichzeitig die Verarbeitungszeit minimieren.
Erfahren Sie mehr über:
NovAseptic®-Mischer
NovAseptic® Mischer
Unser vollständiges Sortiment an NovAseptic® Mischern wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch Langlebigkeit und einfache Wartung aus. Gleichzeitig erzielen sie eine hervorragende Mischleistung und effizienten Betrieb. Die Demontage eines NovAseptic® Mischers ist dank der Bodenmontage einfach durchzuführen, da das System nicht angehoben werden muss.
  • Höhere Leistung
  • Einfache In-situ-Reinigung und -Sterilisation (CIP/SIP)
  • Magnetisch gekoppelt
  • Bodenmontage
  • Senkung der Mischzeit für schwer zu mischende Lösungen
  • Effizienterer Betrieb und verbesserte Wirtschaftlichkeit
  • Vollständige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Materialien
NovAseptic®-Ventile
NovAseptic® Ventile
Mit unseren Ventilen und Ventilkombinationen (12 mm bis 76 mm) bieten wir eine breite Palette an kostengünstigen, aseptischen Lösungen an, die den strengen Anforderungen für CIP/SIP-Prozesse entsprechen. NovAseptic® Ventile wurden entwickelt, um Toträume zu eliminieren und das Rückhaltevolumen zu minimieren und bieten so eine optimale Prozesseffizienz. Unsere aus Membranmaterialien wie EPDM, Silikonelastomeren und PTFE gefertigten aseptischen Ventile ermöglichen es Ihnen, Ihr Prozessdesign zu straffen und zu vereinfachen, den Validierungsaufwand zu reduzieren und Zeit und Geld zu sparen.
  • CIP/SIP
  • Keine Toträume
  • Niedriges Rückhaltevolumen
  • Reduzierter Validierungsaufwand
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar
  • Vollständige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Materialien
NovAaseptic®-Anschlüsse aus Edelstahl
NovAseptic® Anschlüsse
NovAseptic® Anschlüsse erleichtern den Anschluss von Probenahmegeräten, Ventilen, Sensoren und anderen Geräten, die mit Ihrem Tank, System oder Ihren Prozessleitungen gekoppelt werden können. Durch ihr flexibles Design passen NovAseptic® Anschlüsse zu einer Vielzahl von Geräten mit TriClamp-Verbindungen und können problemlos mit Blindkappen versehen werden, ohne die aseptischen Eigenschaften des Systems zu beeinträchtigen.
  • CIP/SIP
  • Keine Toträume
  • Niedriges Rückhaltevolumen
  • Flexibles und aseptisches Design
  • Tankanschlüsse und Inline-Versionen
  • Einfache Wartung
  • Materialzertifikate und vollständige Dokumentation
  • Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
Zugehörige Produktressourcen