Metalle
Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse mit unserer umfangreichen Produktlinie, die Metalle, Metallsalze und Metalloxide in verschiedenen Qualitäten umfasst, welche sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle eignen. Mit ausgesuchten Rohstoffen, modernster Produktionstechnologie und einem strengen Qualitätsmanagement garantieren wir erstklassige Produkte von hoher Reinheit und Qualität für ein breites Spektrum analytischer Anwendungen.
Sie profitieren von unserer Chargenkonstanz und einer exzellenten Produktauswahl – mit praxisgerechten Reinheitsgraden und Spezifikationen, die in verschiedenen Packungsgrößen zur Verfügung stehen.
Erfahren Sie mehr über:
Anorganische Reagenzien der Marken EMSURE® und EMPLURA®
Unser umfassendes Portfolio für den analytischen Einsatz umfasst die Marken EMSURE® und EMPLURA®, mit denen ein Sortiment anorganischer Produkte in zwei Qualitätsstufen angeboten wird. Aufgrund der bemerkenswerten Qualität und Reinheit bieten diese analytischen Produkte von Anfang an eine hohe Genauigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Die EMSURE® Produkte in Premiumqualität bieten höchste Reinheit (99,7 - 99,9 %) und sind für Regulierungen unterliegende Analysen und hoch anspruchsvolle Laboranwendungen optimiert. Diese Produkte geben Ihnen mit ihren umfangreichen Spezifikationen und der herausragenden Qualität die vollständige Kontrolle über die Testbedingungen und lassen Unsicherheiten außen vor. Sie sind auch für den Einsatz mit den neuesten Analysetechnologien geeignet.
Das EMPLURA® Sortiment in Basisqualität eignet sich ideal für Anwendungen wie präparative Laborarbeiten, Reinigung oder Standardproduktionsprozesse. Diese kostengünstigen anorganischen Produkte bieten adäquate Spezifikationen mit den gebräuchlichsten Parametern und sind sowohl in kleinen Packungsgrößen als auch in Bulk-Mengen erhältlich.
Metalle für die Arzneibuchanalytik
Wir bieten ausgewählte hochwertige Metallsalze, Metalle und Edelmetalle an, die für die Arzneibuchanalytik geeignet sind und die Anforderungen internationaler Standards wie der American Chemical Society (ACS) oder des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur) erfüllen oder übertreffen. Unsere hochreinen Metallsalze, Metalle und Edelmetalle (i.d.R. > 99,0 %) "zur Analyse EMSURE®" werden speziell auf Spurenverunreinigungen geprüft und in verschiedenen Größen verpackt, um Ihren speziellen Anforderungen zu entsprechen.
Jedes EMSURE® und EMPLURA® Produkt wird mit einem zugehörigen Analysenzertifikat (CoA) und Materialsicherheitsdatenblättern (MSDS) geliefert, damit Sie vollkommene Sicherheit in Bezug auf die Analyse erhalten. Für Produkte in EMSURE®-Qualität ist die Dokumentation sogar noch umfangreicher.
Zugehörige Produktressourcen
- Catalog: Empower Your Lab EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics and Solvents for Classical Analysis
Discover how our Inorganics and Solvents can empower your work.