Mausembryomedien
Die Kultur ganzer Mausembryonen ist eine wichtige Methode, die in der Entwicklungsbiologie von Säugern und bei der Erforschung von Geburtsschäden eingesetzt wird. Diese Technik ermöglicht Längsschnittstudien an explantierten Nagerembryonen im Stadium der Organogenese. Ein wesentliches Verfahren zur Erzeugung transgener Mäuse ist die Transformation und Injektion stabil transfizierter embryonaler Stammzellen (ES) der Maus in Blastozysten der Maus. Zur Optimierung der Entnahme-, Manipulations- und Transfertechniken von Embryonen bieten wir eine vollständige Auswahl an Medien und Reagenzien für Mausembryonen an.
Abschnitte
Medien auf Hepes-Basis für die Handhabung und Manipulation von Embryonen
- M2-Medien werden häufig für die Embryoentnahme und für eine längere Handhabung außerhalb des Kulturinkubators eingesetzt
- FHM ist eine Modifikation der KSOM-Formulierung, die auch für die Manipulation von Embryonen außerhalb der CO2-Inkubationsumgebung eingesetzt wird
Medien auf Bicarbonatbasis für die Kultur und Entwicklung von Embryonen
- Modifizierte M16-Medien: traditionelle Embryokulturmedien auf der Basis von Krebs-Ringer-Bicarbonat-Puffer
- KSOM-Medien ermöglichen es den Embryonen, die 2-Zell-Blockade zu überwinden, und unterstützen eine verstärkte Zellteilung. Unsere proprietäre Formulierung ermöglicht eine höhere Ausbeute bei der Blastozystenentwicklung
Alle Medien werden in der Mausembryokultur getestet und unter Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität hergestellt.
EmbryoMax® Advanced KSOM-Medium
EmbryoMax® Advanced KSOM-Medium ist ein All-in-One-Medium für die Ernte und Kultivierung von Mausembryonen, welches das traditionelle zweistufige System ersetzt, bei dem für die Ernte und Kultivierung von Embryonen jeweils eigene, separate Formulierungen erforderlich sind. Unsere fortschrittliche KSOM-Formulierung ermöglicht sowohl die Handhabung von Embryonen unter atmosphärischen Bedingungen als auch die Kultivierung in einem CO2-kontrollierten Inkubator - mit nur einem Medium.
Die sechs Stadien der Embryonalentwicklung
Tag 0
Zygote
Tag 1
2 Zellen
Tag 1-2
4 Zellen
Tag 2
Viele Zellen
Tag 2-3
Morula
Tag 3-4
Blastozyste
Zugehörige Produktressourcen
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Development of a New Advanced KSOM Mouse Embryo Media that Enables Dual-Use Embryo Culture and Cell Handling Applications
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.