Merck
HomeProdukteKlinik und DiagnostikProClin™-Konservierungsmittel
ProClin™-Konservierungsmittel
Die in über 1.000 FDA-registrierten IVD-Kits von branchenführenden Diagnostikaherstellern verwendeten ProClin-Konservierungsmittel sind wasserlösliche Formulierungen, die zu den wirksamsten in der IVD-Branche gehören. Bei niedrigen Wirkstoffkonzentrationen tragen die ProClin-Produkte dazu bei, die Haltbarkeit von IVD-Reagenzien zu verlängern, indem sie ein breites Spektrum von Mikroben effektiv und sofort hemmen. ProClin-Konservierungsmittel werden in vier einzigartigen Formulierungen angeboten, die eine Vielzahl von Optionen für eine breite Palette spezifischer Anforderungen bieten. Erfahren Sie mehr über unsere ProClin-Produkte.
Das biozide Konservierungsmittel ProClin™ hemmt den mikrobiellen Krebs-Zyklus an mehreren Stellen
ProClin™-Konservierungsstoffe greifen den Krebs-Zyklus an vier Schlüsselstellen an: den Enzymen Pyruvat-Dehydrogenase, α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Succinat-Dehydrogenase und NADH-Dehydrogenase. Da bei allen Bakterien und Pilze zumindest ein Teil des Krebs-Zyklus abläuft, decken die Biozide ein breites Wirkungsspektrum ab.
ProClin™-Konservierungsmittel sind in praktischen Packungsgrößen erhältlich, die für alle Herstellungsverfahren und Mengen geeignet sind. Neben den vier Formulierungen bieten wir auch ProClin™-Begleitprodukte an wie einen ProClin™-Referenzstandard und ein ProClin™-Sortimentskit, die bei der Prüfung und Bewertung der Verwendung des ProClin™-Konservierungsmittels in einem bestimmten diagnostischen Reagens oder Assay nützlich sind.
Das ProClin™ Variety Kit (48119-U) enthält 5-ml-Flaschen aller vier Formulierungen und ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Eignung von ProClin™-Produkten für ihre spezifischen Anwendungen zu bewerten. In unserer technischen Übersicht finden Sie die charakteristischen Unterschiede der einzelnen Formulierungen. Möchten Sie sehen, wie Ihr Reagens von ProClin™-Konservierungsmittel profitiert? Bestellen Sie ein Produktmuster.
Trotz des verbesserten Sicherheitsprofils der ProClin™-Produkte hat eine Studie eines unabhängigen Labors eine gleichwertige oder bessere Wirksamkeit im Vergleich zu Top-Alternativen wie Thimerosal und Natriumazid aufgezeigt. 
ProClin™-Konservierungsmittel dürfen nur bei der Entwicklung von IVD-Tests eingesetzt werden und sind nur für die IVD-Herstellung bestimmt. 
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Wir bieten die Biozid-Produktpalette ProClin™ in verschiedenen charakteristischen Formulierungen und Packungsgrößen an, um Ihren speziellen Anforderungen zu entsprechen.