Merck
Karl-Fischer-Reagenzien
Die genaue Wasserbestimmung mit der Karl-Fischer-Titration ist eine wichtige Analysenmethode, die in vielen Industriezweigen wie der Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikindustrie, der Petrochemie und der technischen Industrie eingesetzt wird, um eine hohe Qualität der von ihnen hergestellten Produkte zu gewährleisten. Mit unseren Aquastar® Karl-Fischer-Reagenzien und -Standards lässt sich der Wassergehalt von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasproben schnell, einfach und mit hoher Genauigkeit bestimmen. Unser ausgereiftes, hochwertiges Aquastar® Portfolio umfasst volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Reagenzien und entsprechende Wasserstandards, zertifizierte Referenzmaterialien (CRM) nach ISO 17034.
Lesen Sie mehr über:
Zwei Braunglasflaschen mit weißen Etiketten mit schwarzem Text und grünen Akzenten sowie schwarzen Verschlüsse auf weißem Hintergrund, die üblicherweise für pharmazeutische oder chemische Reagenzien verwendet werden. Aquastar® Reagenzien für die volumetrische Karl-Fischer-Titration
Aquastar® Reagenzien für die volumetrische Karl-Fischer-Titration
Die volumetrische Karl-Fischer-Titration dient der genauen Bestimmung des Wassergehalts durch Zugabe iodhaltiger Titriermittel zur Probe. Die Probe muss in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst werden, damit das Wasser vollständig freigesetzt wird. Diese Methode kann zur Bestimmung von Wassergehalten zwischen 0,01 % und 100 % verwendet werden und ermöglicht schnelle, präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Mit unseren Aquastar® Karl-Fischer-Reagenzien bieten wir ein vollständiges Sortiment hochwertiger volumetrischer Karl-Fischer-Reagenzien, Ein- und Zweikomponenten-Reagenzien sowie einige Spezialprodukte für spezifische Proben. Alle Titriermittel und Lösungsmittel sind chloroformfrei.
  • Volumetrische Aquastar® Reagenzien – Vorteile
    • Hohe Genauigkeit und ausgezeichnete Präzision
    • Reagenzien für alle Anwendungsarten
    • Schnelle Titration und reproduzierbare Ergebnisse
    • Keine Kristallisation
    • Innovative Formulierung für Spezialanwendungen
    • Schnelle Konditionierung und stabiler Drift
  • Einkomponenten-Reagenzien – Bei der Einkomponenten-Titration sind alle für die Karl-Fischer-Reaktion benötigten reaktiven Verbindungen wie Iod, Base, Schwefeldioxid und der geeignete Alkohol in einem Reagenz, dem Titriermittel (Titranten), enthalten. Aquastar® CombiTitrants sind in verschiedenen Konzentrationen erhältlich, um höhere und niedrigere Wassergehalte genau zu bestimmen. Aquastar® CombiMethanol und Aquastar® CombiSolvent sind Lösungsmittel, die üblicherweise mit Einkomponenten-Titriermitteln verwendet werden, um eine Probe zu lösen. Unser Aquastar® CombiMethanol ist perfekt für die Karl-Fischer-Titration geeignet, hat einen niedrigen Wassergehalt von 0,01 % und ist frei von Verunreinigungen, damit Nebenreaktionen vermieden werden. Aquastar® CombiSolvent ist ein methanolfreies Lösungsmittel und kann für alle Proben verwendet werden, die sich in Ethanol lösen. Die Einkomponenten-Titration kann für alle Probenarten verwendet werden, wird aber für die Titration häufig wechselnder Probenmatrizes und für Proben, die den Zusatz eines Lösungsvermittlers erfordern, bevorzugt.
  • Zweikomponenten-Reagenzien – Bei einem Zweikomponenten-System besteht das Titriermittel aus Iod und Alkohol, während Schwefeldioxid und eine Base im Lösungsmittel gelöst sind. Aquastar® Zweikomponenten-Titriermittel müssen zusammen mit Aquastar® Zweikomponenten-Lösungsmittel verwendet werden. Es stehen zwei verschiedene Titriermittelkonzentrationen für höhere und niedrigere Wassergehalte zur Verfügung. Die volumetrische Zweikomponenten-Titration nach Karl Fischer weist eine bessere Pufferkapazität, höhere Titrationsraten und eine geringfügig bessere Titerstabilität auf. Sie werden oft für Serien aus gleichen Probenmatrizes oder für stark saure oder alkalische Proben bevorzugt.
  • Reagenzien für Aldehyde und Ketone – Aquastar® CombiTitrant 5 Keto und Aquastar® CombiSolvent Keto sind bei der Durchführung der Karl-Fischer-Titration zur Wasserbestimmung in Ketonen und Aldehydproben erforderlich. Sie verursachen Nebenreaktionen bei der Verwendung von Standardreagenzien mit Methanol als Lösungsmittel. Aus diesem Grund sind diese Reagenzien methanolfrei, damit Nebenreaktionen und unzuverlässige Endpunkte vermieden werden.
  • Spezialreagenzien für Öle und Fette – Öle, Fette und langkettige Kohlenwasserstoffe sind in der Regel nicht in Methanol löslich. Um diese Proben zu lösen und das Wasser vollständig freizusetzen, sind zusätzliche Lösungsvermittler erforderlich. Wählen Sie unsere Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats oder Solvent Oils & Fats Reagenzien für Proben dieser Art, um deren Wassergehalt genau zu bestimmen. Sie werden mit zusätzlichem Lösungsvermittler geliefert, um Proben wie Mineralöle, Kerosin, Kraftstoff, Pflanzenöle, Fette, Cremes oder Salben für die Karl-Fischer-Titration zu lösen.
Zwei Braunglasflaschen mit weißen Etiketten mit schwarzem Text und grünen Akzenten sowie schwarzen Verschlüsse auf weißem Hintergrund, die üblicherweise für pharmazeutische oder chemische Reagenzien verwendet werden. Aquastar® Reagenzien für die coulometrische Karl-Fischer-Titration
Aquastar® Reagenzien für die coulometrische Karl-Fischer-Titration
Die coulometrische Karl-Fischer-Titration wird bevorzugt für flüssige Proben mit sehr geringem Wassergehalt eingesetzt, üblicherweise im Bereich von 10 ppm bis 10.000 ppm. Es handelt sich um eine direkte Methode, bei der das benötigte Iod während des Titrationsvorgangs erzeugt wird. Unser herausragendes Aquastar® Sortiment coulometrischer Karl-Fischer-Reagenzien ist für Titrierzellen mit und ohne Diaphragma erhältlich. Unsere gesamten coulometrischen Reagenzien sind chloroformfrei.
  • Aquastar® Coulometrische Reagenzien – Vorteile
    • Hohe Genauigkeit und ausgezeichnete Präzision
    • Schnelle Titration und reproduzierbare Ergebnisse
    • Schnelle Konditionierung und stabiler Drift
    • Für Anoden- und Kathodenkammer ist nur ein Reagenz erforderlich
  • Coulometrische Reagenzien für Messzellen ohne Diaphragma – Unsere coulometrischen Reagenzien Aquastar® CombiCoulomat fritless und Aquastar® Anolyte können für die coulometrische Karl-Fischer-Titration für Messzellen ohne Diaphragma eingesetzt werden.
  • Coulometrische Reagenzien für Messzellen mit Diaphragma – das Aquastar® CombiCoulomat frit Reagenz ist für Messzellen mit Diaphragma bestimmt, während das Aquastar®CombiCoulomat fritless-Reagenz sowohl in Messzellen mit als auch ohne Diaphragma verwendet werden kann. Beide Reagenzien enthalten alle Reaktionskomponenten in einer Einzellösung und können in die Anoden- und Kathodenkammer gegeben werden. Der Vorteil liegt darin, dass nur ein Reagenz erforderlich ist.
  • Coulometrische Reagenzien für Aldehyde und Ketone – wir bieten auch spezielle methanolfreie Reagenzien für Aldehyd- und Ketonproben an. Unsere Reagenzien Aquastar® Anolyte K und Aquastar® Catholyte K können zur genauen Bestimmung des Wassergehalts in Aldehyd- und Ketonproben verwendet werden.
Vier Aquastar-Fläschchen für Wasseruntersuchungen mit grünen Etiketten und Messmarkierungen, die für verschiedene Phasen der Wasserqualitätsanalyse konzipiert sind, auf weißem Hintergrund.
Aquastar® Wasserstandards
Das Aquastar® Portfolio enthält eine breite Palette exzellenter Wasserstandards für die Titerbestimmung, die Überwachung von Karl-Fischer-Titratoren und die Verifizierung von Messergebnissen. Unsere Aquastar® Wasserstandards sind CRM (zertifizierte Referenzmaterialien) nach ISO 17034 und werden mit validierten Verfahren in unserem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemessen. Um die Transparenz zu wahren, stellen wir ein chargenspezifisches Analysenzertifikat zur Dokumentation des Qualitätsmanagements (QM) zur Verfügung.
ISO 17034-Zertifikat: accreditation-certificate-ISO-17034-21-06-2019.pdf (sigmaaldrich.com)
ISO 17025-Zertifikat: 17025-en.pdf (sigmaaldrich.com)
  • Die Standards sind in fester und flüssiger Form erhältlich. Aquastar® Wasserstandards in Ampullen und verschiedenen Konzentrationen sind für die täglichen Titerbestimmungen und Gerätekontrollen bestimmt. Spezialstandards für die Karl-Fischer-Ofenmethode, ein Ölstandard sowie ein Laktose-Standard für den pharmazeutischen Bereich runden das Angebot ab.
Modernes Labor-Titrationssystem mit digitalem Titrator, verschiedenen transparenten Reagenzflaschen, von denen eine eine gelbe Flüssigkeit enthält, und einer dunkelbraunen Flasche mit Etikett, die alle durch Schläuche verbunden sind, sowie einem weißen Tablett mit leeren Fläschchen, was auf ein präzises chemisches Analyseverfahren hindeutet.
SmartChemicals für Titration und Karl-Fischer-Titration
Unser innovatives SmartChemicals-Portfolio ermöglicht eine Verbindung zwischen Reagenzien, Standards und Titrator. Über unsere Aquastar® Karl-Fischer-Titriermittel und Aquastar® Wasserstandards sowie unsere volumetrischen Titripur® Lösungen und volumetrischen Certipur® Standards werden Daten drahtlos an den Titrator übertragen. Durch eine kurze Berührung des SmartChemicals RFID-Tags (Radiofrequenzidentifikation) werden Datenübertragungsfehler vermieden, Zeit gespart, Daten geschützt und die Effizienz erhöht.
Vorteile der Verwendung von SmartChemicals
  • Schnelle und sichere Datenübertragung
  • Erhöhte Effizienz
  • Leicht einsetzbar, leicht zu implementieren
  • Erweitertes Qualitätsmanagement