Luftkeimsammler
Luftprobenahmen sind eine Schlüsselkomponente effektiver Umgebungsmonitoringprogramme, in denen sichergestellt wird, dass kritische Bereiche wie Produktionbetriebe und medizinische Einrichtungen den Anforderungen an mikrobielle Grenzwerte entsprechen.
Während bei der passiven Luftkeimsammlung Sedimentationsplatten zur quantitativen Analyse der Luft verwendet werden, ist für die aktive Luftkeimsammlung der Einsatz eines mikrobiologischen Luftkeimsammlers erforderlich. Luftkeimsammler leiten Mikroorganismen in einem vordefinierten Luftvolumen auf ein Nährmedium.
Unsere Luftkeimsammler basieren auf unterschiedlichen Prinzipien, sodass Sie die Technologie wählen können, die am besten für Ihre Anwendung geeignet ist. Wir bieten Produktvarianten, die speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für explosionsgefährdete Bereiche, Reinräume und Isolatoren, und für Druckgase konzipiert sind. Unsere einfach zu bedienenden Überwachungssysteme sind für viele Anforderungen des Umgebungsmonitorings ausgelegt.
Luftkeimsammler für Umgebungsluft und Druckgase
Die MAS-100®-Serie ist ein vollständiges und genaues System für die zuverlässige und einfache Überwachung der Umgebungsluft. Die MAS-100®-Serie basiert auf dem Anderson-Impaktionsprinzip. Hierbei werden Sedimentationsplatten und Abklatschtplatten eingesetzt.
Die MAS-100®-Serie umfasst spezielle Geräte für unterschiedliche Anwendungen, wie z. B.:
- Die tragbaren, akkubetriebenen Luftkeimsammler MAS-100 NT® mit oder ohne Filter sowie die entsprechende explosionsgeschützte Version (MAS-100 NT Ex® mit oder ohne Filter) sowie der MAS-100 VF sind für den Einsatz in Reinräumen bis zur Klasse ISO 5 konzipiert.
- Der MAS-100 Eco® ist einfach in der Anwendung und wurde speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.
- Der MAS-100 ISO NT® und der MAS-100 ISO MH® sind für den festen Einbau in Isolatoren oder RABS an bis zu vier Probenahmestellen konzipiert.
- Der MAS-100 Atmos® ist ein tragbarer, akkubetriebener und extrem einfach zu bedienender Keimsammler für die mikrobiologische Prüfung in Druckgasen, der eine genaue Probenahme von Druckluft, Stickstoff, Kohlendioxid und Argon ermöglicht.
RCS®-ZENTRIFUGAL-LUFTKEIMSAMMLER FÜR UMGEBUNGSLUFT UND DRUCKGASE
Die RCS®-Serie hat sich für das sichere und zuverlässige Umgebungsmonitoring in der Getränke-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie bewährt. Der Luftkeimsammler RCS® High Flow Touch verfügt über einen hochauflösenden Farb-Touchscreen, eine intuitiv zu bedienende Software und ein ergonomisches Design für ein Höchstmaß an zuverlässigen Ergebnissen bei der Überwachung von Umgebungsluft und Druckgas mittels Agarstreifen.
- Der tragbare Luftkeimsammler RCS® High Flow Touch ist mit einem hochauflösenden Farb-Touchscreen und einer intuitiven Software für maximale Benutzerfreundlichkeit ausgestattet. Mit unserem Druckgasadapter kann das Gerät in Doppelfunktion auch für die Prüfung von Druckgas verwendet werden.
- DerRCS®-Druckgasadapter bietet zusätzlich die Möglichkeit des Monitorings von Druckgasen auf mikrobielle Kontamination. Es kann problemlos von einer Keimbelastungsprüfung der Umgebungsluft auf die Prüfung von Druckgas umgestellt werden.
Alle RCS®-Probenahmesysteme basieren auf dem Prinzip der Zentrifugal-Impaktion nach Reuter und bieten folgende wesentliche Vorteile:
- Niedrige Impaktionsgeschwindigkeit
- Geringe Verwirbelung und geregelter Luftstrom
- Gleichmäßige Verteilung der Mikroorganismen
- Kein Trocknen des Agars vor Ort
- Komplettsystem mit standardisierten Agarmedien
- Autoklavierbarer Probennahmekopf
Zugehörige Produktinformationen
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.