Milli-Q® Benchtop-Wasseraufbereitungssysteme für das Labor
Ihre ultimative Laborwasser-Erfahrung: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwasseraufbereitungssystem
Das Milli-Q®-Portfolio von Laborwasser-Lösungen mit Benchtop-Wasseraufbereitungssystemen umfasst sowohl Rein- als auch Reinstwassersysteme, wie sie von Laboren benötigt werden. Diese kompakten Systeme decken alle Bereiche Ihres Labors ab - von sensiblen QC-Analysen über Puffervorbereitung bis hin zum Spülen von Laborzubehör aus Glas. Unsere Spezialisten unterstützen Sie dabei, die Wasseraufbereitungslösung zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht in Bezug auf:
|
|
|
Welche Qualitätsstufen von Laborwasser gibt es?
Wasserqualitäten im Labor werden durch Qualitätsnormen, wie z. B. ASTM oder ISO 3696 definiert, durch die sichergestellt wird, dass die richtige Wasserqualität für bestimmte Anwendungen verwendet wird. Die Normen berücksichtigen auch die Produktionskosten, da Reinstwasser vom Typ 1 in der Herstellung teurer ist als Reinwasser vom Typ 2 oder Typ 3.
Reinstwasser Typ 1 ist ionenfrei (Widerstand 18,2 MΩ·cm) mit niedrigem Gehalt an organisch gebundenen Gesamtkohlenstoffen (TOC). Reinstwasser wird für empfindliche Laboranwendungen wie komplexe Analysemethoden (z. B. HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), molekularbiologische Anwendungen (z. B. PCR, Sequenzierung) und zur Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugerzellkulturen empfohlen.
Reinwasser Typ 2 wird für den allgemeinen Laborgebrauch empfohlen, z. B. für die Herstellung von Puffern, Reagenzien und Nährmedien sowie als Speisung für andere Geräte (z. B. Typ-1-Systeme, klinische Analysegeräte, Spülmaschinen, Stabilitätsprüfkammern, usw.). Unsere Systeme vom Typ 2 sind mit der umweltfreundlichen Elix® Elektroentionisierungstechnologie (EDI) ausgestattet, die Reinwasser in gleichbleibender Qualität erzeugt, ohne dass gefährliche chemische Regenerationsverfahren, teure Harze, der Austausch von DI-Kartuschen und die Zuschaltung von Enthärtern erforderlich sind.
Wasser Typ 3 ist die niedrigste Wasserqualität und wird durch Umkehrosmose (RO) hergestellt. RO-Wasser wird für unkritische Laboranwendungen empfohlen, z. B. zum Spülen von Laborglaswaren, für Heizbäder, Autoklaven und zur Speisung von Typ-1-Wasseraufbereitungssystemen.
Reinwasser für das klinische Labor (CLRW) entspricht den Qualitätsstandards der Richtlinie des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®), in der die Wasserreinheit in klinischen Laboren definiert wird (Widerstand > 10 MΩ·cm; TOC-Gehalt < 500 ppb; Bakterien < 10 KBE/ml; Filtration von Partikeln > 0,22 μm).
Platzsparende und flexible Optionen – von der Installation bis zur Entnahme
Unsere Benchtop-Systeme sind so konzipiert, dass sie wertvollen Laborplatz sparen und vielseitige Installations-, Lager- und Entnahmeoptionen bieten. Unsere neuesten Systeme der Milli-Q® IQ-, IX- und EQ-Serie benötigen nur die platzsparende POD-Entnahmeeinheit für den Tischgebrauch oder die Wandmontage. Die kompakte Aufreinigungseinheit und der Tank können unter dem Labortisch, an der Wand oder in einer für Ihr Labor am besten geeigneten Kombination installiert werden.
Für Labore, die mehr als eine Entnahmestelle benötigen, können mehrere Entnahmeeinheiten an die Systeme Milli-Q® IQ oder Milli-Q® IX angeschlossen werden, wobei der Abstand zwischen den PODs bis zu 5 m betragen kann. Auf diese Weise haben auch Wissenschaftler, die an entfernten Labortischen oder selbst in einem angrenzenden Labor arbeiten, Zugang zu gereinigtem Wasser. Darüber hinaus stehen verschiedene Produktionsfließraten und Tankgrößen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass den Anforderungen Ihres Labors vollständig entsprochen wird.
Digitale Services vereinfachen die Wartung des Wasseraufbereitungssystems und sorgen für Produktivität
Die MyMilli-Q™-Plattform ist eine einzigartige Online-Lösung, die die Pflege Ihres Milli-Q®-Wasseraufbereitungssystems vereinfacht und maximale Produktivität im Labor unterstützt. Mit der Anmeldung in Ihrem MyMilli-Q™-Konto stehen Ihnen unter anderem die folgenden Funktionen zur Verfügung:
|
|
|
Mit diesen zeitsparenden Funktionen profitieren Sie von Vorteilen wie:
|
|
Mit einem Abonnement für die Online-Überwachungs- und Servicefunktion MyMilli-Q™ Remote Care (verfügbar für Systeme der Serien Milli-Q® IQ und Milli-Q® IX) profitieren Sie außerdem von folgenden Vorteilen:
- Online-Zugriff auf Ihr System und Ihre Systemdaten
- Automatische Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS im Falle einer Alarm- oder Warnmeldung
- Schnellere Serviceunterstützung durch die Möglichkeit der Ferndiagnose und Fernreparatur
- Vereinfachtes Datenmanagement und eine erweiterte Datenrückverfolgbarkeit, durch die Auditierungs- und Akkreditierungsprozesse erleichtert werden
Die digitalen Services von MyMilli-Q™ stehen für alle Systeme im Rahmen der Garantie oder eines Milli-Q®-Service-Plans zur Verfügung.
Grünere Wasseraufbereitungssysteme
Um die Umweltauswirkungen der Wasseraufbereitung im Labor zu reduzieren, werden die Milli-Q®-Wasseraufbereitungssysteme und -Prozesse immer nachhaltiger. Nachstehend einige Möglichkeiten, wie die neuere Generation von Milli-Q®-Wasseraufbereitungssystemen Ihr Labor auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen kann:
- Wassersparende Aufbereitungstechnologien
- Energiesparende(s) Design und Systemmerkmale
- Weniger Chemie-Abfall
- Quecksilberfreie UV-Lampen
- Umweltfreundlichere Verpackungen
- Papierlose Datenverwaltung
- Ferndiagnose und -Services
Erfahren Sie, wie Milli-Q®-Wasseraufbereitungssysteme Ihrem Labor helfen können, grüner zu werden.
Weitere Informationsquellen
Techn. Artikel: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- und Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor
Technischer Artikel: Milli-Q® IQ 7000 Reinstwassersystem
Technischer Artikel: Milli-Q®-IX-Reinwassersystem für das Labor
Technischer Artikel: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
Zugehörige Videos