Kohlenstoff-Nanomaterialien
Kohlenstoff-Nanomaterialien sind eine große Familie von Kohlenstoff-Allotropen und bestehen aus 0-dimensionalen Fullerenen und Quantenpunkten, 1-dimensionalen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT), 2-dimensionalem Graphen und 3-dimensionalen Nanodiamanten und Nanohörnern. Kohlenstoff-Nanomaterialien werden aufgrund ihrer einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt. Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an innovativen Kohlenstoff-Nanomaterialien, die Sie auf dem Weg zu wissenschaftlichen Durchbrüchen voranbringen. Weitere Informationen über nanostrukturierte Materialien finden Sie in unserem Tutorial über Nanomaterialien.
Produkte
Fullerene
Fullerene werden auch als Buckyballs bezeichnet. Wir bieten eine große Auswahl an Fullerenen von C60 bis C70, C76, C78 und C84, entweder in ihrer ursprünglichen Form oder mit Funktionsgruppen, die ihre Dispersion und Verarbeitung erleichtern. Fullerene finden Anwendung in leichten Verbundstoffen, Katalysatorträgern, in der Biowissenschaft und in alternativen Energieanwendungen. Die Skalierbarkeit unserer Fulleren-Produkte ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktideen problemlos in die Realität umzusetzen.
Kohlenstoff-Nanoröhrchen
Kohlenstoff-Nanoröhren lassen sich nach der Anzahl ihrer konzentrischen Wände in einwandige Nanoröhrchen (SWCNT), doppelwandige Nanoröhrchen (DWCNT) oder mehrwandige Nanoröhrchen (MWCNT) einteilen. Der Durchmesser und der Helixwinkel von einwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (SWCNT) haben großen Einfluss auf ihre elektronischen Eigenschaften, sodass einige Nanoröhrchen als metallische Leiter und andere als Halbleiter mit direkter Bandlücke auftreten. Unsere chiralitätsspezifischen SWCNT sind optimal für die Herstellung von Hochleistungselektronik auf der Basis von Feldeffekttransistoren geeignet. Unsere ziehbaren Arrays aus mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT) erleichtern die Verarbeitung reiner MWCNT in nützliche makroskopische Formen wie Filme und Fasern, ohne dass zerstörerische Nachbehandlungen erforderlich sind, die in der Regel die Struktur und die Eigenschaften unberührter CNT schädigen oder ihre Leistung in den Endanwendungen beeinträchtigen. Aufgrund des hohen Seitenverhältnisses, der elektrischen Leitfähigkeit, der hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und der starken mechanischen Eigenschaften von CNT unterstützen sie innovative Anwendungen in flexiblen, transparenten, leitfähigen Bildschirmen, der Bioelektronik, künstlichen Muskeln, Faserelektronik und intelligenten Textilien.
Graphen
Graphen ist eines der vielversprechendsten Kohlenstoff-Nanomaterialien. Graphen hat eine atomar dünne, einschichtige Struktur, einen großen Oberflächenbereich und robuste mechanische und elektrochemische Eigenschaften. Es steht im Mittelpunkt der Forschung in den Bereichen Elektronik, Energie, leichte Verbundwerkstoffe und biomedizinische Anwendungen. Forscher haben gezeigt, dass zwei übereinander liegende Graphenschichten Elektronen widerstandslos leiten können, wenn sie in einem wirksamen "magischen Winkel" verdreht werden, oder sie werden vollständig zum Isolator, wodurch sich die Eigenschaften der Einheiten erheblich verändern. Unsere Sammlung von Graphen, Graphen-Nanobändern und auf Graphenoxid basierenden Materialien ist in verschiedenen Formen erhältlich, um eine einfache Einbindung in Ihre Anwendungen zu ermöglichen.
Nanodiamanten
Unsere fluoreszierenden Nanodiamanten sind mit geringer Toxizität, hoher biologischer Verträglichkeit und unbegrenzter Photostabilität sehr stabile Werkzeuge in der Biobildgebung. Das Fehlen von Photoblinking, die lange Fluoreszenzlebensdauer (> 10 ns) und die einfache Biofunktionalisierung tragen zum Erfolg Ihrer Forschungsbemühungen bei.
Quantenpunkte auf Kohlenstoffbasis
Entdecken Sie unsere ungiftigen Kohlenstoff-Quantenpunkte und Graphen-Quantenpunkte mit guter Löslichkeit, stabiler Photolumineszenz und besserer Oberflächenmodifizierung, was sie zu vielversprechenden Kandidaten für den Ersatz von anorganischen Quantenpunkten macht.
Andere Kohlenstoff-Nanomaterialien
Wir bieten auch andere Kohlenstoff-Nanomaterialien wie Kohlenstoff-Nanohörner (CNH) und Kohlenstoff-Nanofasern (CNF) an. Unsere bemerkenswerten CNH bieten eine große Oberfläche, hohe elektrische und thermische Leitfähigkeiten sowie eine gute Verarbeitbarkeit der Lösungen, kombiniert mit dem Potential zur Produktion in großem Maßstab. CNH sind eine praktikable Option für Katalysatorträger, Gasspeicherung, Energiespeicherung, Wirkstofftransport und Phototherapie
Unsere CNF sind diskontinuierlich, hoch graphitisch, mit den meisten Polymerverarbeitungstechniken kompatibel und können isotrop oder anisotrop dispergiert werden. Sie sind kosteneffiziente Materialien mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, hoher elektrischer Leitfähigkeit und hoher Wärmeleitfähigkeit, die einer breiten Palette von Matrices, darunter Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren, Keramiken und Metallen, verliehen werden können. CNF verfügen auch über einen einzigartigen Oberflächenzustand, der die Funktionalisierung und andere Techniken zur Oberflächenmodifizierung erleichtert, um die Nanofaser auf die jeweilige Anwendung zuzuschneiden bzw. zu gestalten.