Protein-Subunit-Impfstoffherstellung
Prozesslinie für Protein-Subunit-Impfstoffe
Protein-Subunit-Impfstoffe verwenden gereinigte, rekombinante Fragmente viraler Proteine als Antigene, um das Immunsystem zu stimulieren und eine schützende Immunität zu erzeugen. Da virale Proteinfragmente keine Infektion hervorrufen können, gelten Impfstoffe auf Basis rekombinanter Proteine als sicherer gegenüber der Verwendung von attenuierten oder inaktivierten Lebendviren. Die durch Protein-Impfstoffe induzierte Immunreaktion kann jedoch schwächer sein als bei anderen Impfstofftypen, weshalb die Verwendung eines Adjuvans erforderlich sein kann. Rekombinante Protein-Subunits können auf verschiedene Weise hergestellt werden, darunter mikrobielle Fermentation, Säugetierzellen und Insektenzellen. Anschließend ist ein robuster Downstream-Prozess erforderlich, um Fremdstoffe und Verunreinigungen zu entfernen, gefolgt von der abschließenden Sterilfiltration und Abfüllung.
Ausgewählte Kategorien
Die Mobius®-Bioreactor-Familie bietet Einweg-Bioreaktoren für die Zellkultivierung von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion und unterstützt verschiedene Skalierungen.
Entdecken Sie Mobius®-Einweg-Mischlösungen für das Mischen pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Prozesslösungen.
Verbessern Sie die Filtration mit unseren fortschrittlichen Tangentialflusssystemen. Minimales Totvolumen, hohe Konzentration und tadellose Rückgewinnung für verschiedene Anwendungen.
Finden Sie für Ihre Biopharmazeutika-Formulierung passende Proteinstabilisatoren, die Viskosität verringernde Hilfsstoffe und granulierte Materialien.
Optimierung der Upstream-Produktivität
Für die Upstream-Produktion rekombinanter Proteine für Subunit-Impfstoffe stehen verschiedene Plattformen zur Verfügung. Der gewählte Ansatz muss optimiert werden, um die Produktivitätsziele zu erreichen und eine entsprechende Reproduzierbarkeit und Skalierfähigkeit zu gewährleisten.
Für die Produktion rekombinanter Proteine werden bevorzugt Ovarialzellen des chinesischen Zwerghamsters (CHO) verwendet, da sie sich leicht transfizieren lassen und eine hohe Proteinausbeute bieten. Insektenzellen sind eine weitere Option für die Produktion von rekombinanten Proteinen, da sie besonders kostengünstig, skalierbar und weniger anspruchsvoll als Säugetierzellen sind.
Maximierung der Downstream-Rückgewinnung und Entfernung von Verunreinigungen
Die Downstream-Aufreinigung zur Gewinnung und Konzentration des Impfstoffantigens sowie zur Entfernung von prozess- und produktbedingten Verunreinigungen ist von Natur aus komplex und kostspielig. Rekombinante Protein-Subunits lassen sich während der Herstellung besonders schwer von Nebenprodukten wie trunkierten Formen trennen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Zugriff auf eine Reihe von Downstream-Lösungen zu haben, um den Prozess zu optimieren und die Rückgewinnung zu maximieren.
Gewährleistung der Patientensicherheit durch Sterilfiltration, Formulierung und Endabfüllung
Zur Gewährleistung der Patientensicherheit muss das rekombinante Protein-Subunit-Produkt mit einem 0,22-µm-Filter sterilfiltriert werden. Die Formulierung des Impfstoffs kann unter Verwendung von Einwegkomponenten erfolgen; Einwegbeutel mit Formulierungsreagenzien können über sterile Schnellanschlüsse an jeden Mischer angeschlossen werden. Nach der Formulierung kann der Impfstoff aseptisch in Einwegabfüllsysteme für die Endabfüllung und das Abfüllen in Fläschchen überführt werden.
Von Qualität geprägter Prozess
Der Einsatz von Software zur Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie die Integration prozessanalytischer Technologien (PAT) in den Produktionsablauf sorgen für ein umfassenderes Prozessverständnis, mehr Agilität und Flexibilität sowie eine verbesserte Qualitätssicherung. Die Raman-Spektroskopie ist eines der vielen Tools, die im Rahmen der PAT eingesetzt werden, da sie die Überwachung der molekularen Zusammensetzung einer Probe im Zeitablauf ermöglicht und Aufschluss über kritische Prozessparameter (CPPs) und kritische Qualitätsmerkmale (CQAs) liefert.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Klärfiltration
Klärfiltration
Die Klärfiltration dient der Trennung rekombinanter Proteine von diversen Verunreinigungen und der Vorbereitung des Feedstreams für die Downstream-Verarbeitung unter Verwendung von pDADMAC 10%iger Lösung und neuen verbesserten Tiefenfiltern wie dem Millistak+® Pod Einweg-Tiefenfiltersystem, den Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfiltern oder dem Clarisolve® Pod Einweg-Tiefenfilter.
Downstream – Tangentialflussfiltration
Die Tangentialflussfiltration trägt dazu bei, eine hohe Ausbeute, Prozesseffizienz und Rückgewinnung rekombinanter Protein-Subunits zu gewährleisten und unterstützt gleichzeitig die Entfernung von Verunreinigungen. Unser Portfolio umfasst Ultrafiltration/Diafiltration mit Pellicon® 2-Kassetten, Ultrafiltration/Diafiltration mit Pellicon® 3-Kassetten oder Ultrafiltration/Diafiltration mit Pellicon®-Kapseln und Mobius® TFF 80 Einwegsysteme.
Downstream – Chromatographie und Virusabreicherung
Downstream-Aufreinigung zur Capture- und/oder Polishing-Chromatographie mit der Mobius® FlexReady-Lösung für die Chromatographie und Chromatographieharzen, Polishing mit Chromatographiemembranen. Ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses ist die Konzentration des rekombinanten Impfstoffantigens, die Separation unerwünschter Fremdstoffe und Verunreinigungen sowie die Virusabreicherung mit Viresolve® Pro Lösungen oder mit Mobius® FlexReady-Lösung zur Virusfiltration im großen Maßstab.
- Erfahren Sie mehr über Eshmuno CMX-Harz, ein neuartiges Mixed-Mode-Kationenaustauscherharz für die Aufreinigung von Glykoproteinen.
Chemikalien für Prozesse und Formulierungen
Chemikalien werden in allen Phasen des Herstellungsprozesses eingesetzt, von Upstream-Prozessen bis zur Formulierung. Unser Portfolio umfasst alle erforderlichen Puffer und Salze sowie Hilfsstoffe und Cleaning-in-Place-Chemikalien. Die richtige Qualitätsstufe ist ebenso wie die umfassende Dokumentation des Emprove®-Programms unerlässlich für die Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen.
Finale Sterilfiltration & Abfüllung
Eine zuverlässige und robuste Sterilfiltration, Formulierung und Endabfüllung des Protein-Subunit-Impfstoffs sind für die Patientensicherheit unerlässlich. Hierfür werden Millipak® Endabfüllfilter, Mobius® Einweg-Mischlösungen, Mobius® 2D- und 3D-Baugruppen und Lagersysteme sowie Novaseptum® Go Sterilprobenahmesysteme verwendet.
Analysesoftware und PAT-Technologie
Prozessanalytische Technologie (PAT) sowie die Bio4C ProcessPad™-Datenanalyse- und Bio4C Orchestrator™-Automatisierungssoftware können eingesetzt werden, um qualitativ hochwertige Herstellungsprozesse für Protein-Subunit-Impfstoffe zu entwickeln, indem Prozesse inline und in Echtzeit überwacht und gesteuert werden.
- Erfahren Sie mehr über das ProCellics™ Raman-Analysegerät mit Bio4C™ PAT Raman-Software
- Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
- Adjuvant selection for vaccine formulation considers safety, effectiveness, and other characteristics for optimal application.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- Alle anzeigen (11)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.