Merck
FBS - fetales Kälberserum
Graue Gewebekulturhaube mit schwarzem Handzähler, quadratischen Medienflaschen mit roter Flüssigkeit und einer zylindrischen Medienflasche im Vordergrund, die halb mit roter Flüssigkeit gefüllt ist. In der Mitte der Gewebekulturhaube befindet sich ein rosafarbener Reagenzglashalter mit drei durchsichtigen Reagenzgläsern, eine transparente 6-Well-Platte mit drei mit rotem Medium gefüllten Wells und zwei T-Kolben, die halb mit roter Flüssigkeit gefüllt sind. Im Hintergrund eine weiße Pipettenpistole, zwei quadratische, mit roter oder klarer Flüssigkeit gefüllte Medienflaschen und ein Vortexmischer. Links kommt ein Wissenschaftler in einem weißen Kittel vorbei.
Das fetale Kälberserum (FBS) ist das am häufigsten verwendete Wachstumssupplement für Zellkulturmedien. Bei Verwendung in geeigneten Konzentrationen liefert es zahlreiche definierte und nicht definierte Komponenten, die nachweislich spezifische Stoffwechselanforderungen für die Zellkultur abdecken. FBS ist eine komplexe Mischung aus Biomolekülen, die Wachstumsfaktoren, Proteine, Spurenelemente, Vitamine und Hormone enthält, die für das Wachstum und den Erhalt von Zellen in einer In-vitro-Kultur wichtig sind.
Unsere FBS-Auswahlkategorien erleichtern die Auswahl eines FBS-Produkts, das für die entsprechende Zellkulturanwendung geeignet ist, auf Grundlage relevanter Parameter wie γ-Bestrahlung, geografischer Herkunft, Eignung für Hybridom- oder Insektenkulturen, Notwendigkeit der Hitzeinaktivierung oder Spezialanwendungsprüfungen.
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 26
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 26
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 26 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2
Wenn Sie FBS, Medien oder Reagenzien von Gibco oder Life Technologies/Invitrogen verwenden, klicken Sie bitte hier, um unsere Ersatzproduktnummer zu finden.
Lila Tropfen mit weißem Häkchen und dem Wort „Classic“ darunter
FBS Classic
FBS-Produkte, die sich für allgemeine Zellkulturanwendungen eignen, sind im Portfolio FBS Classic zusammengefasst. Zu diesen Produkten gehören Serumprodukte mit den folgenden Eigenschaften:
  • Muss die rigorose Prüfung anhand von bis zu 48 definierten Qualitätsparametern bestehen, einschließlich Endotoxingehalt und Hämoglobinspiegel
  • Dialysiert
  • Aktivkohle-behandelt (charcoal stripped)
  • Dreifach durch 0,1 μm filtriert
  • USA, USDA, Kanada, Australien und andere Herkunft
Lila Tropfen mit einer weißen Krone und dem Wort „Premier“ darunter
FBS Premier
Für Kunden, die FBS in einem Biomanufacturing-Prozess verwenden. Die Produkte werden unter Verwendung ausgewählter Rohstoffe in spezialisierten Einrichtungen hergestellt, wobei häufig Einweg-Entsorgungstechnologien eingesetzt werden.
FBS-Premier-Produkte werden durch erweiterte Dokumentation ergänzt, einschließlich EDQM-Eignungszertifikate. Darüber hinaus werden sie einer Qualitätskontrolle unterzogen und insbesondere nach der Gammabestrahlung mit unserem validierten SER-TAIN-Verfahren für höhere Anforderungen freigegeben.
  • Strenge Prüf- und Freigabeverfahren auf der Grundlage international anerkannter regulatorischer Richtlinien
  • Verwendungszweck: Forschung oder weitere Verarbeitung
  • Ursprung USA, Australien und Neuseeland
Blauer Tropfen mit einem weißen Stern und dem Wort „Select“ darunter
FBS Select
Produkte mit der Bezeichnung „FBS Select“ sind vorqualifiziert für spezialisierte Zell- und Gewebekulturen, darunter Supplementierung von Stammzellen, Kardiomyozyten und Zellen, die für die Entwicklung von Immuntherapeutika gezüchtet werden. FBS Select Produkte umfassen Seren mit den folgenden Eigenschaften:
  • Qualifiziert für EmbryoMax® ES embryonale Stammzellen
  • Qualifiziert für mesenchymale Stammzellen
  • Geprüft mit HL-1-Zellen
  • Sehr geringer IgG-Gehalt
  • Dialyse durch Ultrafiltration
  • FBS Superior, EU-zugelassen
Um mehr darüber zu erfahren, wie unser FBS in Ihrer Anwendung funktioniert, klicken Sie hier, um ein Produktmuster anzufordern.
Weitere Informationsquellen
Seite 1 von 3