Merck
Analyse von Aromen und Duftstoffen
Aroma- und Duftstoffformulierungen sind wesentliche Zusatzstoffe in verschiedenen Lebensmitteln und Getränken, Kosmetika, Arzneimitteln, Körperpflege- und Haushaltsprodukten. Bei diesen Formulierungen kann es sich um einzelne Verbindungen oder um eine Mischung kleiner chemischer Verbindungen handeln, die sorgfältig ausgewählt werden, um den allgemeinen Geschmack und den Duft eines Produkts zu verbessern. Natürliche Aromen und Duftstoffe werden aus pflanzlichen oder tierischen Produkten gewonnen. Künstliche Aromen und Duftstoffe hingegen werden in Labors synthetisiert, wobei Moleküle zum Einsatz kommen, deren chemische Eigenschaften identisch mit den natürlichen Produkten sein können. 
Aromen und Duftstoffe sind chemische Verbindungen, die entweder auf natürlichem Wege durch Destillation, Fermentation oder Extraktion, oder durch chemische Synthese und biotechnologische Verfahren unter Verwendung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen werden. Nach ihrer Gewinnung werden diese Inhaltsstoffe üblicherweise zu spezifischen Formulierungen zusammengemischt, um ein bestimmtes Aroma- oder Duftprofil für eine Vielzahl von Konsumgütern und Produkten zu erzeugen.  
Aromen und Duftstoffe werden unabhängig von ihrer Herkunft von diversen staatlichen Stellen wie der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (Food and Drug Administration, FDA) und der Internationalen Duftstoffvereinigung (International Fragrance Association; IFRA) reguliert. Ziel dieser Vorschriften ist es, dass Aromen und Duftstoffe für die Verwendung in Konsumgütern sicher sind und keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen.
Bei der Analyse von Aromen und Duftstoffen werden die chemischen Komponenten identifiziert und charakterisiert, die für den Geschmack oder das Aroma verschiedener Substanzen verantwortlich sind. Bei der Analyse von Duft- und Geschmacksprofilen kommen Methoden wie Gaschromatografie, Massenspektrometrie und sensorische Bewertung zum Einsatz. Speziell geschulte Wissenschaftler, so genannte Flavoristen oder Parfümeure, nutzen diese Informationen, um neue Produkte mit spezifischen Geschmacks- und Dufteigenschaften zu entwickeln. Hierbei handelt es sich um ein wichtiges Forschungsgebiet in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie bei der Produktentwicklung in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. Außerdem sind Aroma- und Duftstoffanalysen ein wichtiger Bestandteil von Qualitätskontrollen und Produkttests. Durch die Analyse der Geschmacks- und Aromaprofile von Fertigprodukten können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Produkte eine gleichbleibend hohe Qualität aufweisen und die Erwartungen der Verbraucher erfüllen.
Nachhaltigkeit in der Aroma- und Duftstoffindustrie
Neben der Qualität der Duft- und Geschmacksstoffe interessieren sich Verbraucher zunehmend für die Herkunft der in ihren Produkten verwendeten Inhaltsstoffe und die Nachhaltigkeit der von Unternehmen zur Herstellung dieser Inhaltsstoffe angewandten Methoden. In der Aroma- und Duftstoffindustrie beschreibt der Begriff Nachhaltigkeit ein umfassendes Konzept, das die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Produktion und Konsum berücksichtigt. Es handelt sich um einen vielschichtigen Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus von Produkten einbezieht, von der verantwortungsvollen Beschaffung und Produktion bis zur Verringerung der Umweltauswirkungen, der Gewährleistung der Produktsicherheit und einer nachhaltigen Verpackung.
Zugehörige technische Artikel
Mehr Artikel finden
Highlights
Inhaltsstoffe von Aromen & Duftstoffen
Inhaltsstoffe von Aromen & Duftstoffen
Entdecken Sie unsere Auswahl an Aromarohstoffen einschließlich Inhaltsstoffen in zertifizierter Lebensmittelqualität, nach Vorgaben der IFRA analysierte, natürliche, koschere und Halal-Inhaltsstoffe mit einer großen organoleptischen Bandbreite und Qualitäts- und Zulassungsdokumentation.
Qualität & regulatorische Konformität
Qualität & regulatorische Konformität
Unsere Produktdokumentation und Zertifizierungen gewährleisten die Integrität unserer Produkte entlang der gesamten Lieferkette. Erfahren Sie mehr, indem Sie sich unsere Qualitäts- und Zulassungsmatrix ansehen.
Neue Produktangebote
Neue Produktangebote
Entsprechen Sie der Verbrauchernachfrage nach interessanten und neuen Aromen mit unseren einzigartigen Inhaltsstoffen, von denen einige nur von uns angeboten werden. 
Anwendungsleitfäden
Anwendungsleitfäden
Sichern Sie sich Ihr Exemplar des aktuellen Flavor & Fragrance Ingredients Application Guide, der Ihnen genaue und anschauliche Anwendungsinformationen zu einer ausgewählten Anzahl unserer Produkte bietet.
Flavor & Fragrance Newsletter
Flavor & Fragrance Newsletter
Abonnieren Sie unseren F&F Newsletter, um über unser aktuelles Angebot und Neuigkeiten aus der Branche informiert zu werden.