Membranchromatographie
Unsere Natrix® Chromatographie-Membrantechnologie bietet ein neues Produktivitäts- und Vielseitigkeitsniveau im Downstream-Bereich. Die makroporöse Struktur in Verbindung mit der hohen Dichte funktioneller Gruppen ermöglicht eine hohe Beladungskapazität und eine hervorragende Abtrennung von Verunreinigungen bei ultraschnellen Flussraten. Unsere leistungsstarken, innovativen Natrix® Produkte im Single-Use- und skalierbaren Format verbessern die Prozessökonomie und die Anlagenauslastung.
Natrix® Q Chromatographiemembran
Die Natrix® Q Chromatographiemembran ist ein poröses Polyacrylamid-Hydrogel mit einer hohen Dichte an quartären Ammonium- (Q) Bindungsgruppen, die direkt in ein inertes, makroporöses Membrangerüst einpolymerisiert sind. Es handelt sich dabei um eine Membran für die starke Anionenaustauschchromatographie mit hoher Kapazität und hohem Durchsatz für die Aufreinigung von Biomolekülen. Die vernetzte Porenstruktur und die hohe Dichte an funktionellen Gruppen ermöglichen schnelle Flussraten mit einem beeindruckenden Durchsatz bei extrem hohen Beladungen, während gleichzeitig eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen in einem breiten Spektrum von Pufferbedingungen gewährleistet ist. Natrix® Q bietet Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Flexibilität, wirtschaftlichen Nutzen und Prozessstabilität für jedes Bioprozessdesign.
Zugehörige Produktinformationen
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.