Einwegmischer
Mit einem Fassungsvermögen von 10 bis 3000 l sind unsere Einwegmischer für die unterschiedlichsten Anforderungen konzipiert. Mobius®-Einwegmischer ermöglichen ein effizientes Mischen pharmazeutischer Wirkstoffe und die Vorbereitung von Prozesslösungen wie Puffer und Medien. Während bei herkömmlichen Edelstahlmischern längere Stillstandszeiten für Reinigungsprozesse erforderlich sind, sind diese bei Mobius®-Einwegmischer bei kompromissloser Mischqualität auf ein Minimum beschränkt. Der Mobius®-ADC-Reaktor wurde speziell für den entscheidenden Konjugationsschritt bei der Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) entwickelt.
Siehe weitere Informationsquellen oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mobius® MIX: die Mischlösung der Wahl für schonende Mischanwendungen wie die Homogenisierung von Proteinen und scherempfindlichen Produkten
- Erhältlich mit 10 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l und 1.000 l Fassungsvermögen (je nach Größe aus doppelwandigem Edelstahl oder aus Kunststoff)
- Schnelle, einfache Einrichtung und Verwendung
- Kompakte Stellfläche und mobile Trägerkonstruktion für erhöhte Flexibilität
- Sofort einsetzbare Elektronik ohne Aufwärmzeit
Mobius® Power MIX: die Mischlösung der Wahl für schwer lösliche Materialien und Puffervorbereitung
- Erhältlich mit 100 l, 200 l, 500 l, 1.000 l, 2.000 l, 2.500 l und 3.000 l Fassungsvermögen (je nach Größe aus doppelwandigem Edelstahl oder aus Kunststoff)
- Die Edelstahlversionen haben breite Türen, die sich bis zur Hälfte des Mischerdurchmessers öffnen lassen, um das Beladen mit Folienbeuteln zu erleichtern
- Optional integrierte Wägezellen und Temperatursensor bei Edelstahlausführungen
Mobius®-ADC-Reaktor: FÜR DIE BIOKONJUGATION PERFEKTIONIERTE, SKALIERBARE REIHE VON EINWEG-MISCHSYSTEMEN
- Erhältlich mit 10 l, 100 l und 500 l Fassungsvermögen
- Einwegkomponenten mit nachgewiesener Kompatibilität mit Lösungsmitteln wie DMAc und DMSO zur Sicherstellung der Produktqualität
- Konzipiert mit Blick auf die Anforderungen der Konjugation, mit zusätzlichen Anschlüssen für ein den individuellen Anforderungen entsprechendes Materialhandling
Erfahren Sie mehr über den Mobius®-ADC-Reaktor.
Steuerboxen
Mobius®-Mischer und Mobius®-ADC-Reaktoren können mit der „Ready to Connect“-Steuerbox vor Ort oder aus der Ferne überwacht und gesteuert werden.
Bei Mobius® MIX und Power MIX ermöglicht die smarte Steuerbox mit Bio4C ACE™-Steuersoftware die Fernüberwachung kritischer Prozessparameter, eine fortschrittliche Prozesssteuerung und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Mischvorgängen.
Einweg-Mischbeutel werden entweder aus PureFlex™- oder Ultimus®-Folie hergestellt. Die PureFlex™-Folien für Einweg-Prozessbehälter sind hochrein, für medizinische Anwendungen geeignet sowie koextrudiert und zeichnen sich durch Festigkeit, Flexibilität, eine geringe Gaspermeabilität und eine inerte Produktkontaktschicht aus. Die Ultimus®-Folie wurde speziell für anspruchsvolle Single-Use-Anwendungen bei flüssigkeitsbasierten biopharmazeutischen Prozessen entwickelt. Sie bietet höchste Strapazierfähigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Handhabung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Behälter, um den Anforderungen beim Single-Use-Bioprocessing gerecht zu werden.
Produkte
Weitere Informationsquellen
- Data Sheet: Mobius® Power MIX Single-use Mixing Systems
The Mobius® Power MIX single-use mixing systems combine high performance mixing technology with design features that make them easy-to-use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks.
- Data Sheet: Mobius® MIX Single-use Mixing Systems
The Mobius® MIX single-use mixing solution delivers advanced technology for mixing pharmaceutical ingredients from intermediate to final drug products and for the preparation of process solutions, such as buffers and media.
- Data Sheet: Mobius® ADC Reactor
A scalable family of single-use mixers perfected for bioconjugation.
- Article: Mobius® ADC Reactor Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Technical Brief: Mobius® ADC Reactor for Conjugation
The Mobius® ADC Reactor is designed to meet the precise demands of bioconjugation.
- Infographic: Single-use benefits for ADC manufacturing
The Mobius® ADC Reactor allows for flexible manufacturing that reduces risk and waste for maximum efficiency.
- White Paper: Performance Characteristics of the Mobius® ADC Reactor for Conjugation
This white paper describes a series of studies using a model fluid to evaluate the mixing performance of Mobius® ADC Reactor for conjugation.
- Application Note: Comparison Between Experimental Data and Computational Fluid Dynamics in Mixing Applications
In biomanufacturing processes, mixing is ubiquitous. Examples include buffer and media preparation, stirred tank bioreactor/fermentor operation, virus inactivation, DNA digestion, final formulation and beyond.
- Technical Brief: Mobius® MIX500 Disposable Mixing System Characterization
The need for faster cycle times and higher levels of operational flexibility has accelerated the adoption of single-use processing solutions in the biopharmaceutical industry.
- Application Note: Mobius® Power MIX: Scalability in Mixing
The Mobius® Power MIX single-use systems provide an effective mixing platform for biopharmaceutical manufacturing in a range of sizes including 100, 200, 500, 1000 and 2000 L.
- Application Note: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Antibody Drug Conjugates (ADCs) are a class of biomolecules that has seen rapid growth as an oncology therapeutic.
- Application Note: Mobius® Single-use Mixing Solution Characterizing Liquid Blend Times Versus Viscosity
This technical study characterizes the liquid blend time for each Mobius® single-use mixing system at a range of volumes, RPM, and viscosities, using a pH shift technique.