Merck
HomeServiceangeboteSoftware & Digitale PlattformenM-Trace®-Software für elektronische Prüfprotokolle
M-Trace®-Software für elektronische Prüfprotokolle
Die M-Trace®-Software und die mobile App unterstützen Sie bei der digitalen Qualitätskontrolle gemäß 21 CFR Part 11 bei Sterilitätsprüfungen und anderen regulierten Prozessen und sorgen für eine verlässliche und effiziente Datenprotokollierung!
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der geltenden Vorschriften dank automatischer und lückenloser Protokollierung Ihrer QC-Prüfdaten in Echtzeit 
  • Erhöhte Prozesssicherheit durch angeleitete QC-Workflows und Warnhinweise bei Abweichungen
  • Verbesserte Effizienz durch Entfall der papierbasierten Dokumentation und durch Digitalisierung von Protokollierungs- und Revisionsprozessen
  • Möglichkeit der automatisierten Steuerung Ihrer Steritest®-Symbio-Pumpe, gepaart mit einer besseren Integration Ihrer Prüfdaten in die IT-Landschaft Ihres Labors
Leistungsmerkmale
Erstellung von Workflows für Sterilitätsprüfungen mit der M-Trace-Software
Erstellung individueller Workflows
Digitalisieren Sie Ihre SOPs durch die Erstellung individuell anpassbarer Master Test Records (MTRs), die Sie durch den Workflow führen.
    Mobile M-Trace<sup>®</sup>-App
    Mit der M-Trace®-App für Mobilgeräte können Sie Informationen zu Proben, Verbrauchsmaterialien, Testpunkten oder Geräten sowie Testergebnissen aus dem Labor oder von jedem beliebigen Ort aus abrufen.
      Per Sprachsteuerung alle Schritte bei der Sterilit&auml;tspr&uuml;fung best&auml;tigen
      Bestätigen Sie die ordnungsgemäße Ausführung eines Arbeitsschritts entweder per Sprachsteuerung oder per Maschine-zu-Maschine-Kommunikation für eine Dokumentation in Echtzeit während Sie Ihre Hände nicht frei haben.
        Parameter der Steritest-Symbio-Pumpe zur &Uuml;berwachung Ihres Prozesses abrufen
        Sie können Geräteparameter wie die Pumpendrehzahl oder den Pumpendruck von Instrumenten wie der Steritest®-Symbio-Pumpe abrufen.
          Automatisch ein digitales Pr&uuml;fprotokoll Ihrer Sterilit&auml;tspr&uuml;fung erzeugen
          Es wird automatisch ein umfassender Bericht erstellt, der sämtliche Informationen über verwendete Verbrauchsmaterialien und aufgetretene Vorfälle umfasst und in dem bestätigt wird, dass jeder Arbeitsschritt wie vorgegeben ausgeführt worden ist.
            &bdquo;21 CFR Part 11&ldquo;-konforme Benutzerverwaltung
            Legen Sie Rollen und Benutzerrechte in der umfangreichen und anwenderfreundlichen Benutzerverwaltung fest, die den Anforderungen gemäß 21 CFR part 11 entspricht.
              Zugehörige Produkte
              Loading
              ENTDECKEN SIE DIE M-TRACE®-SOFTWAREFÜR ELEKTRONISCHE PRÜFPROTOKOLLE
              Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Interesse an einer Produktvorführung oder weiteren Informationen über die neue M-Trace®-Software für elektronische Prüfprotokolle haben.
              Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus und senden es ab.
              Zugehörige Produktinformationen
              Mtrace-Brosch&uuml;re
              Broschüre: A deeper understanding of our M-Trace® Electronic Test Record Software
              Hier finden Sie ausführlichere Informationen und erfahren, wie eine lückenlos rückverfolgbare, verlässliche und effiziente Sterilitätsprüfung mithilfe unserer M-Trace®-Software bei Ihnen aussehen könnte. 
              Jetzt herunterladen
              Mtrace-Datenblatt
              Datenblatt: Technische Informationen über unsere M-Trace®-Lösung
              Erhalten Sie weiterführende technische Informationen über unsere hilfreiche Softwarelösung, die Sie bei der digitalen Qualitätskontrolle bei Sterilitätsprüfungen und anderen regulierten Prozessen unterstützt.
              Jetzt herunterladen 
              Mtrace-Software
              Whitepaper: M-Trace® Electronic Test Record Software and regulatory compliance
              Erhalten Sie Zugang zu einer ausführlichen Analyse der Konformität unserer M-Trace®-Software mit 21 CFR Part 11.
              Jetzt herunterladen 