Einwegsysteme
Unabhängig davon, ob Sie Single-Use-Komponenten für die Herstellung in Ihren aktuellen Prozess integrieren möchten, oder die Einführung einer gesamten Single-Use-Prozesskette in Erwägung ziehen: Mit Mobius® 2D- und 3D-Einwegbaugruppen und -lösungen können Sie Ihren wechselnden Produktionsanforderungen gerecht werden.
Mobius® 2D- und 3D-Beutel-Assemblies
Unsere Mobius® 2D- und 3D-Baugruppen bieten im Bereich Bioprocessing effiziente und skalierbare Lösungen für das Flüssigkeitsmanagement - von der Medien- und Puffervorbereitung bis hin zu Anwendungen für die Endabfüllung. Mit einem breiten Spektrum an Lösungen mit unterschiedlichen Zertifizierungsstufen erhalten Sie mehr Flexibilität, Mobilität und Unterstützung für Ihre Single-Use-Technologien. Unsere Baugruppen und Lösungen sind darauf ausgelegt, Bedienerfehler und Prozessrisiken zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz zu erhöhen. Mit der von uns entwickelten EZ Fold-Technik wird das Befüllen und der Einsatz unserer Mobius® 3D-Beutel-Assemblies für die Bediener vereinfacht.
Für einen begrenzten Zeitraum haben wir die Preise für Mobius®-Essential-Baugruppen reduziert. Die Preise werden sich nach dem 31. März 2024 ändern. Klicken Sie hier, um mehr über die Produkte zu erfahren.
Wir entwickeln unsere leistungsstarken Produkte kontinuierlich weiter, damit sie Ihren Anforderungen gerecht werden. Um sicherzustellen, dass Sie bei Ihrer eigenen Herstellung immer einen Schritt voraus sind, bieten wir Ihnen versandfertige, gebrauchsfertige Standardbaugruppen für Ihren unmittelbaren Prozessbedarf. Die Lösungen umfassen:
|
Zeit sparen mit unseren versandfertigen Baugruppen für den Einmalgebrauch
Bei den Mobius® Essential Beutel- und Schlauch-Assemblies für das Bioprocessing handelt es sich um einfache, versandfertige Standardbaugruppen. Hergestellt werden die Plug&Play-Baugruppen aus unserer bewährten PureFlex™-Folie. Erhältlich sind sie in Form von 2D-Beuteln (1 l – 50 l), 3D-Beuteln (100 l – 200 l) sowie Bioprozess-Schlauch-Assemblies erhältlich.
Diese Standardbaugruppen lassen sich problemlos in Ihre vorhandenen Prozesse integrieren und ermöglichen Ihnen einen reibungslosen Scale-up auf unsere Mobius® MyWay-Baugruppen mit PureFlex™-Folie.
- Vorlaufzeiten bei Design und Herstellung beseitigen
- Größen von 1 l – 200 l mit einfacher Scale-up-Möglichkeit zu Premium-Baugruppen des Mobius® MyWay-Produktprogramms
Für einen begrenzten Zeitraum haben wir die Preise für Mobius® Essential-Baugruppen reduziert. Die Preise werden sich nach dem 31. März 2024 ändern. Klicken Sie hier, um mehr über die Produkte zu erfahren.
Wünschen Sie Hilfe bei der Suche nach den passenden Mobius® Essential-Baugruppen für Ihre Prozessanforderungen? Füllen Sie ein kurzes Formular aus, um noch heute mit einem unserer Single-Use-Experten Kontakt aufzunehmen.
Zertifizierung und Freigabeprüfung von Mobius® Baugruppen
Mobius® Baugruppen sind in verschiedenen Zertifizierungsstufen erhältlich. Die Zertifizierung einer Baugruppe basiert auf der Qualifikation der Baugruppenkomponenten, dem Umfang der während der Herstellung durchgeführten Dichtheitsprüfungen und den nach der Herstellung durchgeführten Baugruppenprüfungen. Die Zertifizierungsstufe wirkt sich auch auf die Angaben zur Haltbarkeit und Sterilität aus, die für die Baugruppe gemacht werden.
Helium-Integritätstest vor Produktionsfreigabe für erhöhte Integritätssicherheit
Mobius®-Einwegbaugruppen* können auch mit einem Helium-Integritätstest vor Produktionsfreigabe geprüft werden. Unser Helium-Integritätstest ist zur Erkennung von Defekten bis zu einer Größe von 2 µm validiert und dient zur Prüfung der gesamten Einwegbaugruppe, einschließlich der Schläuche und Anschlusspunkte. Die Aufnahme des Helium-Integritätstest in Ihre Integritätssicherungsstrategie verringert das Risiko von Leckagen oder des Eindringens von Mikroorganismen bei Ihrem Herstellungsprozess.
* Mobius®-Baugruppen für Helium-Integritätstests unterliegen den Designraumregeln. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Heliumtest-Datenblatt.
Single-Use-Folientechnologie
Unsere Ultimus®-Folie wurde speziell für höchste Robustheit und Langlebigkeit bei der Verarbeitung großer Mengen entwickelt und verfügt über eine patentierte gewebte Nylonstruktur. Die mit der Flüssigkeit in Kontakt kommende Schicht ist frei von tierischen Materialien, weist ein geringes Maß an extrahierbaren Stoffen auf und fördert ein gesundes Zellwachstum, da sie kein Irgafos® 168 enthält.
Unsere PureFlex™-Folien werden für die Herstellung von Mobius® 2D- und 3D-Beutelbaugruppen für den Einmalgebrauch eingesetzt. Sowohl PureFlex™ als auch PureFlex™ Plus-Folien bestehen aus einer einzelnen Flüssigkeitskontaktschicht mit einem niedrigen Profil extrahierbarer Bestandteile, chemisch resistenten Materialien ohne tierische Bestandteile und bieten die Flexibilität und Robustheit, die Sie für Ihre Einweg-Herstellungsprozesse benötigen.
Haben Sie Fragen zur Ultimus®-Folie? Nehmen Sie Kontakt mit unseren technischen Experten auf.
Mobius® Einweg-Baugruppen sind Bestandteil des Emprove® Programms – Compliance und Kontrolle intelligent meistern
Begleitend zu unserem Produktangebot bietet das Emprove®-Programm mit seinen Emprove®-Dossiers komfortabel Zugang zu technischen, regulatorischen und lieferbezogenen Informationen, um Sie bei Ihrer kontinuierlichen Risikobewertung zu unterstützen. Mit einem Abonnement unserer Emprove® Suite bleiben Sie auf dem Laufenden: Neben dem Zugriff auf die Emprove® Dossiers können Sie sich auch über Änderungen an den Dokumenten benachrichtigen lassen sowie Metriken und Berichte herunterladen.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Qualitätskontrolle und -sicherung für die Risikominderung bei Ihren Bioprozessen
Mit einem globalen Netzwerk aus Vertriebsentwicklungsspezialisten und Ingenieuren können wir Ihnen Systemvorführungen anbieten, Sie bei Design und Implementierung, Prozesssimulationen im Maßstab 1:1 und Machbarkeitsstudien sowie Validierungsstudien und -dokumentation unterstützen. Hier kommen unsere BioReliance®-Validierungsdienstleistungen ins Spiel.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz zur Risikominderung:
- Qualifizierung von Komponenten und Baugruppen
- Herstellungsverfahren für Beutel und Baugruppen
- Integritätsprüfung
- Verpackung, Bestrahlung und Versand
Weitere Produktinformationen
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
- White Paper: PureFlex™ and PureFlex™ Plus Disposable Process Container Films Extractables Evaluation
- Spec Sheet: Ultimus® Film
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films