Laborbehälter & Lagerung
Ein gut organisiertes Labor erleichtert das Auffinden und Nachfüllen von Verbrauchsmaterialien. Dadurch fallen weniger Abfälle an und es müssen weniger Bestellungen in letzter Minute getätigt werden. Gleichzeitig werden Effizienz und Produktivität gesteigert. Wir bieten essentielle, flexible Lagerlösungen für das Labor an, darunter Flaschen und Ballonflaschen, Platten, Gestelle und Boxen, Behälter, Siegelfilme und Röhrchen, die das Material schützen und es den Forschern ermöglichen, ihre täglichen Aufgaben effektiv zu erledigen und gleichzeitig für Ordnung im Labor zu sorgen.
- Behälter in einer Vielzahl von Größen und Materialien, um die Anforderungen an Proben, Temperatur und chemische Verträglichkeit zu erfüllen
- Platzsparende Optionen für kleine oder stark belegte Laborräume
- Intelligentes Design für gemeinsam genutzte Materialien
- Lösungen, die eine Bestandsverfolgung und Lokalisierung ermöglichen
Lagerlösungen für Labore werden auf der Grundlage von Anwendung, Workflow, Kapazität und zu lagerndem Material ausgewählt.
Flaschen & Ballonflaschen
Flaschen werden in den meisten Fällen zur Aufbewahrung von Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet und sind in spezifischen Formen erhältlich, um den Anforderungen an Rückgewinnung, Sicherheit und Lagerung zu entsprechen. Die Flaschen werden entweder aus Glas hergestellt, um die Inertheit sicherzustellen, oder aus verschiedenen Kunststoffen, die eine unterschiedliche chemische Kompatibilität aufweisen. Klarglas oder natürlicher Kunststoff ermöglichen eine optimale Sicht. Für lichtempfindliche Materialien werden Braunglas und undurchsichtige Kunststoffe empfohlen. Die Flaschen können Einwegflaschen sein oder aus Materialien bestehen, die die Autoklavierbarkeit oder bei Bedarf die Reinigung zur Wiederverwendung unterstützen.
Ballonflaschen sind ideal für die Lagerung und den Transport größerer Flüssigkeitsmengen und haben den Vorteil, dass sie über Zapfhähne verfügen, die einen einfachen Zugriff auf den Inhalt ermöglichen.
Lagerplatten
Unsere Auswahl an 48-, 96- und 384-Well-Polypropylen-Mikrotiterplatten für die Lagerung sowie die Deepwell-Platten von Corning®, Brand® und Nunc® sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Lagerung von Proben für Hochdurchsatz-Screening und Assays für schwach bindende Materialien in der Arzneimittelforschung, Molekularbiologie und in Genomanwendungen
Gestelle & Boxen
Gestelle dienen zur Ablage, Organisation und Aufbewahrung verschiedener Arten von Glaswaren, Laborgeräten und anderen Gegenständen. Es stehen Laborgestelle für Pipetten, Reagenzgläser, Mikroröhrchen, Fläschchen, Petrischalen, Mikrotiterplatten und andere Laborgeräte zur Verfügung. Ständer werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, darunter glattes und epoxidbeschichtetes Metall, Holz und verschiedene Kunststoffe. Gestelle für Reagenzgläser und Mikroröhrchen haben unterschiedlich große Öffnungen, um bestimmte Röhrchendurchmesser aufnehmen zu können.
Boxen sind in einer Vielzahl von Größen und Formen, mit und ohne Trennwände und aus verschiedenen Materialien erhältlich, um die Anforderungen an die Chemikalien- und Temperaturverträglichkeit zu erfüllen.
- Allgemeine Boxen und Behälter für die Lagerung und den Transport von Produkten und Proben.
- Objektträgerboxen werden zur Aufbewahrung, Organisation und für den sicheren Transport von Objektträgern für die Mikroskopie verwendet.
- Kryoboxen und Gefrierboxen, die entweder aus Polycarbonat oder aus wasserabweisender Faserplatte bestehen, werden für die Lagerung von Materialien bei niedrigen Temperaturen und in Kryo-Gefriergeräten verwendet. Diese Boxen sind mit Unterteilungen erhältlich, die für verschiedene Röhrchengrößen geeignet sind. Die Lagerboxen für Kryoröhrchen aus Polycarbonat können mit durchsichtigen Deckeln zur einfachen Identifizierung der Proben versehen werden.
Siegelfilme und Folien
Filme und Folien sorgen für einen dichten Verschluss und schützen die in Röhrchen, Platten, Kolben und anderen Behältern gelagerten Materialien. Klare Klebesiegel sind für die Sichtbarkeit von Proben erhältlich und werden auch in undurchsichtigen Farben für lichtempfindliche Materialien angeboten. Heißsiegel bieten eine breitere Chemikalien- und Temperaturverträglichkeit. Flexible Filme, darunter Parafilm® auf Paraffinbasis und DuraSeal® Filme auf Polyethylenbasis, können über Gefäße verschiedener Formen gespannt werden, um Verdunstung zu verhindern. Filme auf Aluminiumbasis sind für die Versiegelung von PCR-Platten und anderen Proben unter heißen oder kalten Lagerbedingungen konzipiert. Gasdurchlässige Dichtungen sind ideal für Zellkulturanwendungen, wenn CO2 Austausch erforderlich ist.
In unserem Entscheidungsbaum für Siegelfilme erfahren Sie, wie Sie den richtigen Film auswählen.
Röhrchen
Röhrchen werden für die Sammlung, den Transport, die Lagerung und die Untersuchung von festen oder flüssigen Proben verwendet. Während einige Röhrchen für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sind, sind anwendungsspezifische Röhrchen wie Reagenzgläser, Kulturröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Röhrchen und Kryoröhrchen so konzipiert, dass sie bestimmte Anforderungen an Temperatur, Kraft, Sterilität und chemische Kompatibilität erfüllen. Eine Vielzahl von Materialien für Glas- und Kunststoffröhrchen kann je nach Haltbarkeit, Inertheit und anderen Eigenschaften ausgewählt werden. Röhrchen mit rundem und konischem Boden können die Probenrückgewinnung erhöhen. Es stehen Einweg- und wiederverwendbare Röhrchen zur Verfügung, die den Anforderungen an Komfort und Sicherheit entsprechen. Schraubverschlüsse bieten zusätzliche Sicherheit, indem sie Auslaufen und Verschütten verhindern. Steckverschlüsse und Schnappverschlüsse erleichtern die Handhabung der Röhrchen.