Fortfahren mit
SCC201
Humane LOX- IMVI-Melanom-Zelllinie
Human
Synonym(e):
LOX/IMVI, LOX IMVI, LOXIM-VI, LOXIMVI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
1.090,00 €
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
1.090,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humane LOX- IMVI-Melanom-Zelllinie, LOX-IMVI human melanoma cell line is an excellent model for probing mechanisms of metastasis and for evaluation of chemotherapies.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Humane LOX-IMVI-Melanom-Zelllinie wird häufig als In-Vitro-Modellsystem für die Untersuchung von Tumormetastasen und Prüfung der Chemosensitivität potenzieller Antikrebsverbindungen eingesetzt. LOX-IMVI-Zellen neigen zur Bildung von Lungenmetastasen in Nacktmäusen, unabhängig vom Inokulationssitus [1], und die Mortalität trat bei den Versuchstieren innerhalb von 3 - 5 Wochen nach der LOX-IMVI-Zellinjektion ein [2]. LOX-IMVI-Zellen sind genetisch gekennzeichnet durch das Fehlen des Y-Chromosoms und Trisomie 7[1] und sie sind heterozygot für die BRAF-V600E-Melanomtreibermutation [3]. LOX-IMVI-Zellen sind amelanotisch und exprimieren den humanen Melanommarker Gangliosid GD3, der das Metastasenpotenzial von malignem Melanom beeinflusst [4].
Quelle:
Die humane LOX-IMVI-Melanom-Zelllinie wurde aus einem subkutanen Xenograft in Nacktmäusen von einer Lymphknotenmetastase eines 58-jährigen kaukasischen männlichen Patienten mit malignem amelanotischem Melanom etabliert [1].
Malignes Melanom ist gut behandelbar, wenn es frühzeitig diagnostiziert wird. Wenn es jedoch nicht rechtzeitig erkannt wird, kann es sich rasch ausbreiten und und hat unter allen Krebsarten die höchste Sterberate. Lymphknoten und Lunge sind am häufigsten von Melanommetastasen befallen [5] und aufgrund der schlechten Prognose und begrenzten Wirksamkeit der heute verfügbaren Behandlungen besteht sehr großes Interesse an der Entwicklung einer therapeutische Intervention.
Application
Die humane LOX-IMVI-Melanom-Zelllinie ist ein optimales Modell für die Untersuchung der Metastasierungsmechanismen und für die Beurteilung von Chemotherapien.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Krebs
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- und HIV-2-Viren getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen humanen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC064SCC245SCC163
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jana Jandova et al.
Molecular carcinogenesis, 61(6), 603-614 (2022-04-14)
Molecularly targeted therapeutics have revolutionized the treatment of BRAFV600E -driven malignant melanoma, but the rapid development of resistance to BRAF kinase inhibitors (BRAFi) presents a significant obstacle. The use of clinical antimalarials for the investigational treatment of malignant melanoma has
Ogechi N Ikediobi et al.
Molecular cancer therapeutics, 5(11), 2606-2612 (2006-11-08)
The panel of 60 human cancer cell lines (the NCI-60) assembled by the National Cancer Institute for anticancer drug discovery is a widely used resource. The NCI-60 has been characterized pharmacologically and at the molecular level more extensively than any
James J Miller et al.
Scientific reports, 11(1), 8213-8213 (2021-04-17)
Plasmin is the key enzyme in fibrinolysis. Upon interaction with plasminogen activators, the zymogen plasminogen is converted to active plasmin. Some studies indicate plasminogen activation is regulated by cation-independent mannose 6-phosphate receptor (CI-MPR), a protein that facilitates lysosomal enzyme trafficking