Merck
SCC163
Sigma-Aldrich
Humane Oligodendrogliom-Zelllinie (HOG)
Human
Synonym(e):
Oligodendroglioma cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Humane Oligodendrogliom-Zelllinie (HOG), HOG human oligodendroglioma cell line is a useful model to study the role of oligodendrocytes in neurodegenerative diseases.
Biologische Quelle
human
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HOG ist eine klonale Zelllinie, die aus einem chirurgisch entfernten humanen Oligodendrogliom (HOG) gewonnen wird . HOG-Zellen exprimieren Oligodendrozyten-Marker, darunter das Myelinbasisprotein (MBP) mit 15 kDa in geringen Konzentrationen und das CNPase-Protein in hohen Konzentrationen. Der Astrozyten-Marker GFAP wird nicht von HOG-Zellen exprimiert und sie weisen nachweislich nur eine minimale Glutamin-Synthetase-Aktivität auf . HOG-Zellen exprimieren Neurotransmitter-Rezeptoren, wie A2-Adenosin, Prostaglandin E1 (PGE1) und beta2-adrenerge Rezeptoren (beta-ARs), die den Signalweg von Adenylatcylase aktivieren . Darüber hinaus exprimieren HOG-Zellen Muskarin- und Histaminrezeptoren, die mit den Signalwegen von Inositolphosphat in Verbindung stehen .
Beschreibung der Zelllinie
Krebszellen
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, und HIV-1 und 2 auf, was mit dem humanen Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services beurteilt wurde.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefania Braidotti et al.
Biomedicines, 11(11) (2023-11-25)
Oligodendroglioma (OG) is a brain tumor that contributes to <1% of brain tumor diagnoses in the pediatric population. Unfortunately, pediatric OG remains without definitive molecular characteristics to aid in diagnosis, and little is known about the tumor microenvironment. Tumor cells'
George H De Vries et al.
Neurochemical research, 35(12), 1978-2000 (2010-12-04)
The importance and essential functions of glial cells in the nervous system are now beginning to be understood and appreciated. Glial cell lines have been instrumental in the elucidation of many of these properties. In this Overview, the origin and
G R Post et al.
Glia, 5(2), 122-130 (1992-01-01)
A stable cell line derived from a human oligodendroglioma (HOG) was used to study the regulation of muscarinic- and histamine receptor-mediated phosphoinositide hydrolysis. Both carbachol and histamine increased inositol monophosphate (InsP) accumulation in a dose- and time-dependent manner in the
G R Post et al.
Molecular and chemical neuropathology, 16(3), 303-317 (1992-06-01)
A novel clonal cell line derived from a human glioma (HOG) was found to express some oligodendrocyte-specific proteins including a 15-kDa form of myelin basic protein (MBP) and high 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNPase) activity. Expression of the myelin lipids galactosylceramide
M Buntinx et al.
Journal of neurocytology, 32(1), 25-38 (2003-11-18)
Oligodendrocytes, the myelin-forming cells of the central nervous system, are the target of pathogenic immune responses in multiple sclerosis. Primary cultures of human oligodendrocytes have been used to unravel the cellular and molecular mechanisms of immune-mediated injury of oligodendrocytes. However