Fortfahren mit
MXRMTR2K
Motor, Mobius® Power MIX 1000/2000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
cable L
12 ft (3.65 m)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
power consumption
0.55 kW
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CSA, CE, UL
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MIX0500L107MIX0200L107MXRCTRLB2K2
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
AC/DC input
-
AC/DC input
-
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® MIX500
compatibility
for use with MOBIUS® MIX100, for use with MOBIUS® MIX200
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
material
-
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
weight
13.1 kg (29 lb)
weight
4.9 kg (10.8 lb)
weight
22 lb (9.5 kg)
power consumption
0.55 kW
power consumption
1200 W (max.)
power consumption
300 W (max.)
power consumption
-
cable L
12 ft (3.65 m)
cable L
300 cm (118.1 in.)
cable L
300 cm (118.1 in.)
cable L
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MXRMTR2K04054839159367