Merck
MXRCTRLB2K2
Millipore
Steuerbox, Power MIX 1000/2000, 230 V
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Qualitätsniveau
Materialien
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Gewicht
22 lb (9.5 kg)
Kompatibilität
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Lagertemp.
10-30°C
Spezifikationen
CE-, UL-konform
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany