Fortfahren mit
ABD69
Anti-Nestin, menschlicher Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Nestin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
520,00 €
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
74
520,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB69
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
General description
Nestin ist ein großes Intermediärfilament-Protein (Typ VI), das während der Entwicklung in Muskel-Sehnen-Übergängen und neuromuskulären Endplatten exprimiert wird. Die Nestin-Expression ist begrenzt und verschwindet in der Regel bei E18. Nestin wird als angemessener neuronaler Marker erachtet. Neue Studien fanden die Nestinexpression jedoch auch in anderen Zelltypen, z. B. Endothelzellen {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. Nestin identifiziert das primitivste Neuroepithel, aber auch viel anderes embryonales Gewebe. Es ist also nicht spezifisch für das ZNS. Die Nestinexpression wird bei fast allen GBM (Glioblastoma multiforme) und bei vielen Melanomen (sowohl primär als auch metastatisch), aber nicht in metastatischen Karzinomen beobachtet.
Der Anti-Nestin-Antikörper hat eine beobachtete MW bei 220 kDa Antikörper und kann bei einigen Zellen und/oder Behandlungen eine 260 kDa-Bande aufzeigen
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Nestin entspricht.
Application
Bewertet durch Immunzytochemie in menschlichen WI38-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nestin in menschlichen WI38-Zellen nach.
Bewertet durch Immunhistochemie in menschlichem Glioblastomgewebe.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nestin in menschlichem Glioblastomgewebe nach.
Bewertet durch Western Blotting in menschlichen U251-Glioblastomzellen. Western-Blot-Analyse: Eine 1:25.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nestin in menschlichen U251-Glioblastomzellen nach.
Erkennen Sie menschliches Nestin mit diesem menschlichem Anti-Nestin-Antikörper, der für Western Blotting, ICC & IHC validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt menschliches Nestin. Der Antikörper reagiert nicht mit Nestin-Protein von Ratte und Maus.
Analysis Note
Bewertet durch Immunzytochemie in menschlichen U251-Glioblastomzellen. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nestin in menschlichen U251-Glioblastomzellen nach.
Kontrolle
U251-Glioblastomzellen.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5326C3FCMAB313PEMAB5326A4
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
PE
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Gene Information
human ... NES(10763)
Gene Information
human ... NES(10763)
Gene Information
human ... NES(10763)
Gene Information
human ... NES(10763)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Verwandter Inhalt
Neuroscience: Your Neural Network for Antibodies, Proteins, Kits, and Assays
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABD6904053252694288