MAB5326C3
Anti-Nestin Antibody, clone 10C2, Cy3 conjugate
clone 10C2, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
Nestin10c2, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NES(10763)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
RNcell CX neural stem cells (SCC007).
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable