Fortfahren mit
648317
Tris, Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität, CAS-Nr. 1185-53-1, Calbiochem
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Synonym(e):
Trizma® Hydrochlorid, TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2027vonStrasbourg
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2027Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
RTECS - TY2900000
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
absorption
≤0.05 at 260 nm, ≤0.05 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Weit verbreiteter biologischer Puffer (Absorption: ≤0,05 bei 260 nm und 280 nm). Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Other Notes
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108128460019310-OPPHR9293
assay
≥99% (titration)
assay
>99% (titration)
assay
-
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
form
crystalline solid
form
solid
form
crystalline powder, needles
form
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
648317-1KG07790788052096
648317-100GM07790788052089
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How can i prepare the buffer HCL solution?
    1 Antwort
    1. An amount of this product would need to be added to water in order to create the concentration of the desired buffer (e.g. 157.60 grams for one liter of a 1 M solution). The pH can then be adjusted as necessary.
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?