9310-OP
OmniPur® TRIS Hydrochlorid
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonym(e):
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid, Trizma, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
needles
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Versandbedingung
ambient
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
260 (10 %, Wasser): ≤0,05 AU
A280 (10 %, Wasser): ≤0,05 AU
Gehalt: ≥99 %
DNAse: nicht nachweisbar
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Blei (Pb): ≤0,0002 %
Phosphatase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNAse: nicht nachweisbar
Wasser (H2O): ≤0,5 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Anwendung
- Use of tetraethylammonium (TEA) and Tris loading for blocking TRPM7 channels in intact cells.: This study highlights the application of TRIS Hydrochloride in blocking TRPM7 channels, which is significant for cell signaling and ion channel regulation in pharmacological research (Holderby & Kozak, 2024).
- Investigating the influence of solvent type and pH on protein adsorption onto silica surface by evanescent-wave cavity ring-down spectroscopy.: This study uses TRIS Hydrochloride to explore protein-silica interactions, providing insights into surface chemistry and biomolecular adsorption processes (Alnaanah & Mendes, 2024).
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable