Fortfahren mit
1548087
USP
Ponceau 4R
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-((4-sulfo-1-naphthalenyl)azo) trisodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
500,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H11N2Na3O10S3
Molekulargewicht:
604.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
500,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ponceau 4r
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Ponceau 4R USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1599118137199737
USP
USP
1548087
Ponceau 4R
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
API family
ponceau 4r
API family
-
API family
-
API family
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1548087-50MG04065265964937