Fortfahren mit
S8281
Saflorsamenöl aus Carthamus tinctorius Samen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
114,00 €
1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
209,00 €
156,75 €
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-276-5
NACRES:
NA.25
MDL number:
114,00 €
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
<ul>
<li><strong>Anti-osteoporosis effects of mammalian lignans and their precursors from flaxseed and safflower seed using zebrafish model:</strong> The study investigates the potential health benefits of safflower seed oil in preventing osteoporosis, highlighting its utility as a dietary supplement (Yang et al., 2023).</li>
</ul>
Physical form
Raw oil without preservative
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85067C776773297
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
oleic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
biological source
plant seeds (Carthamus tinctorius)
biological source
Sesamum indicum (sesame) seeds
biological source
plant (Gossypium hirsutum L.)
biological source
palm oil
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S8281-1L04061838184627
S8281-500ML04061838184634
Fragen
  1. Could you please send me the MSDS of it? Especially I would like to check the boiling temperature of this oil. Thank you.
    1 Antwort
    1. Please see the link below to reveiw the SDS for this product. Unfortunately, the boiling point of Safflower oil is not determined. According to the literature, the 'smoke point' of safflower oil ranges from 450 °F to 510 °F and is dependent on the level of refinement. The boiling point would be higher that the smoke point.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/sigma/s8281
      Hilfreich?