Fortfahren mit
PGR1
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit
Quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissue
Synonym(e):
Abscisic Acid Detection Kit, Immunoassay Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
2.780,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
10171502
Storage temp.:
2-8°C
2.780,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit is used to quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissues under normal and stress conditions. The plant growth regulator (PGR) enzyme immunoassay detection kit is a convenient test for the quantitative determination of plant hormones. The test utilizes monoclonal antibodies specific to the targeted hormones.
Application
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit has been used in measuring the levels of abscisic acid (ABA):
  • in Sedum alfredii roots
  • in Brassica juncea plant[1]
  • in Medicago truncatula and Arabidopsis thaliana seedlings[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0208CA201RAB0412
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PGR1-1KT04061838259929
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. Hi, how many samples can one measure with the PGR1 kit? Thanks
    1 Antwort
    1. This kit includes 3 tracers and 6 substrate tablets which are sufficient to perform 96 tests. One 1 x 8 stripwell 96 multiwell plate is supplied with each kit.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf
      Hilfreich?
  2. Si potrebbe avere un pdf del protocollo del saggio del contenuto di ABA? Non riesco a vederlo dal sito.
    1 Antwort
    1. The protocol for this item is available at the product page under the 'More Documents' tab in the DOCUMENTATION section. Please see the link below to review: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf
      Hilfreich?