Fortfahren mit
P7136
Pyrazincarboxamid
Synonym(e):
Pyrazinamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-717-6
Beilstein/REAXYS Number:
112306
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
189-191 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrazinamide is used therapeutically as an antitubercular agent. Pyrazinamide is used to form polymeric copper complexes, create pyrazine carboxamide scaffolds useful as FXs inhibitors, and as a component of mycobacteria identification kits. It is used to study liver toxicity prevention [1] and mechanisms of resistance [2].
Biochem/physiol Actions
The active moiety of pyrazinamide is pyrazinoic acid (POA). POA is thought to disrupt membrane energetics and inhibit membrane transport function at acid pH in Mycobacterium tuberculosis. Iron enhances the antituberculous activity of pyrazinamide [3]. Pyrazinamide and its analogs have been shown to inhibit the activity of purified FAS I.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A76958P56100PHR1576
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
mp
189-191 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7136-25G04061834394389
P7136-10G04061834394372
P7136-100G04061834394365