Fortfahren mit
M0643
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine, and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eagle‘s Minimal Essential Medium besteht aus anorganischen Salzen, wasserlöslichen Vitaminen, Zucker und essenziellen Aminosäuren.[1] Es wird häufig bei Zellkulturstudien als Medienformulierung eingesetzt.[2] Es handelt sich dabei um eine modifizierte Version von Eagle‘s Basalmedium (BME), und die Konzentrationen der Mehrheit von Aminosäuren ist doppelt so hoch wie bei BME.[1]
Es enthält 19 Aminosäuren. Die essenziellen Aminosäuren und die nicht-essenziellen Aminosäuren; L-ala; L-asn; L-asp; L-glu; L-gly; L-pro und L-ser. Wird unter Umständen für das Wachstum von adhärenten Zellen in Gegenwart von reduziertem Serum oder als Grundlage für die Entwicklung eines serumfreien Mediums bevorzugt.
Application
Eagle‘s Minimal Essential Medium wurde zum Kultivieren der osteblastenähnlichen Zelllinie MG-63, von dispergierten ventrikulären Zellen[3] und von Ishikawa-Zellen aus Endometriumadenokarzinom eingesetzt.[4]
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 2,2 g/L Natriumbicarbonat
Formulierung enthält 9,6 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7278M3024M4526
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
components
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)