Fortfahren mit
I2002
Isocitronen-Dehydrogenase (NADP) aus Schweineherz
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Synonym(e):
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
131,00 €
100 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
389,00 €
250 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
807,00 €
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
1.290,00 €
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-289-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
3-20 units/mg protein
131,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type IV
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specific activity
3-20 units/mg protein
composition
Protein biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Isocitronensäuredehydrogenase (IDH) wird wie folgt verwendet:
  • in einem In-vitro-Aktivitätsassay zur Untersuchung der Wirkung von Thorium auf Citratzyklus-Enzyme im mitochrondrialen Respirationsweg[1]
  • als Standard zum Messen der Auswirkung von Temperatur auf die Aktivität von Nicotinamid-diphosphat(NADP)-IDH
  • im Isocitronensäure-Assay[2]
Biochem/physiol Actions
Isocitronensäuredehydrogenase (IDH) ist ein homodimeres Enzym und an verschiedenen Prozessen wie Anpassung an Hypoxie, Histondemethylierung und DNA-Modifikation beteiligt. Dieses Enzym hat drei Isoformen, IDH1, IDH2 und IDH3.[3]
Physical form
Lösung in 50 % Glycerin in EDTA-Puffersalzen, pH-Wert 6,0.
Other Notes
Eine Einheit wandelt je Min. bei einem pH-Wert von 7,4 und 37 °C 1,0 μmol Isocitrat zu α-Ketoglutarat um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I1877M2634SAB2501739
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type IV
type
Type I
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I2002-250MG04061832730431
I2002-25MG04061832730448
I2002-25G-A04061833848241
I2002-5G-A04061832490205
I2002-100MG04061833848234
I2002-500MG04061832730455