Fortfahren mit
HT902
Gram-Jodlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
8 fl oz
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
77,20 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
77,20 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Wird als Kit-Komponente im Gramfärbungsverfahren (Sigma Verfahren HT90) verwendet.
Other Notes
Iod, 0.33%, und Kaliumiodid, 0.66%.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT902322852HT254
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram-Jodlösung
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shailesh S Sawant et al.
Enzyme and microbial technology, 77, 8-13 (2015-07-04)
Screening of microorganisms capable of producing alginate lyase enzyme is commonly carried out by investigating their abilities to grow on alginate-containing solid media plates and occurrence of a clearance zone after flooding the plates with agents such as 10% (w/v)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HT902-8FOZ04061833835494