Fortfahren mit
E3020
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide
≥97%
Synonym(e):
NOR-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([N+]([O-])=O)/C(CC)=C/C(CNC(C1=CN=CC=C1)=O)=N/O
InChI
1S/C14H18N4O4/c1-3-11(10(2)18(21)22)7-13(17-20)9-16-14(19)12-5-4-6-15-8-12/h4-8,10,20H,3,9H2,1-2H3,(H,16,19)/b11-7+,17-13-
InChI key
KIWSYRHAAPLJFJ-DNZSEPECSA-N
Application
NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 60 min.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2895B0186E3145
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E3020-10MG04061833603109